Learn More
Thermo Scientific Chemicals PIPES, solution tampon de 0,5M, pH 7,0
Code produit. 15405499
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
PIPES, is used as a buffering agent in biochemistry. PIPES has pKa near the physiological pH which makes it useful in cell culture work. PIPES has been documented minimizing lipid loss when buffering glutaraldehyde histology in plant and animal tissues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La PIPES, est utilisée comme agent tampon en biochimie. Les PIPES ont un pKa proche du pH physiologique qui le rend utile dans le travail de culture cellulaire. Les PIPES ont été documentées pour minimiser la perte de lipides lors de l’histologie du glutaraldéhyde tampon dans les tissus végétaux et animaux.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5625-37-6
Formule moléculaire C8H18N2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 302.36
Numéro MDL MFCD00006159
Clé InChI IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 79723
ChEBI CHEBI:44933
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-sulfoéthyl)pipérazin-1-yl]éthanesulfonique
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau PIPES buffer soln.
Couleur Incolore
Concentration Solution de tampon 0.5M
pH 7.0
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Informations sur la solubilité Soluble in water.