Learn More
(Pipéridino-3-pyridinyl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10265554
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Identifiants chimiques
CAS 690631-99-3
Formule moléculaire C11H16N2O
Poids moléculaire (g/mol) 192.262
Numéro MDL MFCD05865147
Clé InChI VLAMDMADWWGEDH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-piperidin-1-yl-3-hydroxymethyl pyridine, 6-piperidin-1-yl pyridin-3-yl methanol, 6-piperidino-3-pyridinyl methanol, 6-piperidyl-3-pyridyl methan-1-ol, 3-pyridinemethanol,6-1-piperidinyl, 6-piperidin-1-ylpyridin-3-yl methanol
CID PubChem 2794792
Nom IUPAC (6-pipéridine-1-ylpyridine-3-yle)méthanol
SMILES C1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (Piperidino-3-pyridinyl)methanol
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 192.26
Pourcentage de pureté 97%