Learn More
Chlorhydrate de pipéridino(3-pipéridinyl)méthanone, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10366352
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 40576-21-4
Formule moléculaire C11H20N2O
Poids moléculaire (g/mol) 196.294
Numéro MDL MFCD01580193
Clé InChI OSZRYTYCKGZYLB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-piperidin-3-ylcarbonyl piperidine, piperidin-1-yl piperidin-3-yl methanone, piperidino 3-piperidyl ketone, 1,3'-carbonyldi piperidine, ketone, piperidino 3-piperidyl, 3-piperidinocarbonyl piperidine, 1-piperidine-3-carbonyl piperidine, piperidine, 1-3-piperidyl carbonyl, 3-piperidine-1-carbonyl piperidine, piperidin-3-yl-piperidin-1-yl-methanone
CID PubChem 218422
Nom IUPAC pipéridine-1-yl(pipéridine-3-yl)méthanone
SMILES C1CCN(CC1)C(=O)C2CCCNC2
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperidino(3-piperidinyl)methanone hydrochloride
% min. CAS 90.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 232.75
Pourcentage de pureté 90%