Learn More
Chlorhydrate de pipéridino(3-pipéridinyl)méthanone, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Piperidino(3-piperidinyl)methanone hydrochloride |
% min. CAS | 90.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 90% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 232.75 |
Pourcentage de pureté | 90% |