Learn More
Pipéridine, ≥ 99,5 %, Honeywell™
96.75€ - 219.14€
Identifiants chimiques
CAS | 110-89-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H11N |
Poids moléculaire (g/mol) | 85.15 |
Numéro MDL | MFCD00005979 |
Clé InChI | NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hexahydropyridine, azacyclohexane, cyclopentimine, cypentil, hexazane, pentamethyleneimine, piperidin, pentamethylenimine, perhydropyridine, pentamethyleneamine |
CID PubChem | 8082 |
ChEBI | CHEBI:18049 |
Nom IUPAC | pipéridine |
SMILES | C1CCNCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15675860
|
Honeywell Burdick & Jackson
571261-200ML |
200 mL | |||||||
15685860
|
Honeywell Burdick & Jackson
571261-450ML |
450 mL |
219.14€
450mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
110-89-4 | |
85.15 | |
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N | |
8082 | |
pipéridine |
C5H11N | |
MFCD00005979 | |
hexahydropyridine, azacyclohexane, cyclopentimine, cypentil, hexazane, pentamethyleneimine, piperidin, pentamethylenimine, perhydropyridine, pentamethyleneamine | |
CHEBI:18049 | |
C1CCNCC1 |
Spécification
Piperidine | |
0.862g/mL at 20°C | |
C5H11N | |
UN2401 | |
hexahydropyridine, azacyclohexane, cyclopentimine, cypentil, hexazane, pentamethyleneimine, piperidin, pentamethylenimine, perhydropyridine, pentamethyleneamine | |
C1CCNCC1 | |
85.15 | |
CHEBI:18049 | |
≥99.5% |
110-89-4 | |
16°C (60.8°F) | |
MFCD00005979 | |
102438 | |
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N | |
pipéridine | |
8082 | |
85.15g/mol |
Sécurité et traitement
P210-P280-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
missing translation for 'dotInformation' : 3(8)/PGI
missing translation for 'rtecsNumber' : 203-813-0