Learn More
Hydroiodure de pipéridine-1-carboximidamide, Thermo Scientific™
134.00€ - 266.00€
Identifiants chimiques
CAS | 102392-91-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14IN3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 255.103 |
Clé InChI | MKDZAWNSOJLXKY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | piperidine-1-carboximidamide hydroiodide, piperidinecarboxamidine, iodide, c6h13n3.hi |
CID PubChem | 2778397 |
Nom IUPAC | pipéridine-1-carboximidamide ; iodhydrate |
SMILES | C1CCN(CC1)C(=N)N.I |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10055132
|
Thermo Scientific Maybridge
KM00642DA |
1 g |
134.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10649905
|
Thermo Scientific Maybridge
KM00642DE |
5 g |
266.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
102392-91-6 | |
255.103 | |
piperidine-1-carboximidamide hydroiodide, piperidinecarboxamidine, iodide, c6h13n3.hi | |
pipéridine-1-carboximidamide ; iodhydrate |
C6H14IN3 | |
MKDZAWNSOJLXKY-UHFFFAOYSA-N | |
2778397 | |
C1CCN(CC1)C(=N)N.I |
Spécification
Piperidine-1-carboximidamide hydroiodide | |
97% | |
piperidine-1-carboximidamide hydroiodide, piperidinecarboxamidine, iodide, c6h13n3.hi | |
C1CCN(CC1)C(=N)N.I | |
255.103 | |
255.1 |
102392-91-6 | |
C6H14IN3 | |
MKDZAWNSOJLXKY-UHFFFAOYSA-N | |
pipéridine-1-carboximidamide ; iodhydrate | |
2778397 | |
97% |