Learn More
Pipérazine hydrate, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15427737
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-63-2
Formule moléculaire C4H22N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 194.228
Numéro MDL MFCD00149389
Clé InChI AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme piperazine hexahydrate, arthriticine, piperazine, hexahydrate, vermisol, parid, unii-p3m07b8u64, usaf a-3803, diethylenediamine hexahydrate, vermyl tn
CID PubChem 120181
Nom IUPAC pipérazine ;hexahydraté
SMILES C1CNCCN1.O.O.O.O.O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperazine hydrate
Point de fusion 42°C to 46°C
Couleur Blanc
pH 11 to 12
Point d’ébullition 125°C to 130°C
Point d’éclair >100°C (212°F)
Odeur Weak, characteristic
Quantité 5000 g
Numéro UN UN2579
Poids de la formule 86.14 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Poudre ou flocons cristallins