Learn More
Pipérazine hydrate, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
40.40€ - 406.00€
Identifiants chimiques
CAS | 142-63-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H22N2O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 194.228 |
Numéro MDL | MFCD00149389 |
Clé InChI | AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | piperazine hexahydrate, arthriticine, piperazine, hexahydrate, vermisol, parid, unii-p3m07b8u64, usaf a-3803, diethylenediamine hexahydrate, vermyl tn |
CID PubChem | 120181 |
Nom IUPAC | pipérazine ;hexahydraté |
SMILES | C1CNCCN1.O.O.O.O.O.O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15437737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H37069.30 |
250 g |
40.40€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15417737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H37069.0B |
1000 g |
110.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15427737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H37069.0I |
5000 g |
406.00€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
142-63-2 | |
194.228 | |
AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N | |
120181 | |
C1CNCCN1.O.O.O.O.O.O |
C4H22N2O6 | |
MFCD00149389 | |
piperazine hexahydrate, arthriticine, piperazine, hexahydrate, vermisol, parid, unii-p3m07b8u64, usaf a-3803, diethylenediamine hexahydrate, vermyl tn | |
pipérazine ;hexahydraté |
Spécification
Piperazine hydrate | |
42°C to 46°C | |
11 to 12 | |
>100°C (212°F) | |
C4H22N2O6 | |
UN2579 | |
AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N | |
pipérazine ;hexahydraté | |
120181 | |
≥97% |
142-63-2 | |
Blanc | |
125°C to 130°C | |
Weak, characteristic | |
MFCD00149389 | |
piperazine hexahydrate, arthriticine, piperazine, hexahydrate, vermisol, parid, unii-p3m07b8u64, usaf a-3803, diethylenediamine hexahydrate, vermyl tn | |
C1CNCCN1.O.O.O.O.O.O | |
194.228 | |
86.14 (Anhydrous) | |
Poudre ou flocons cristallins |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H334-H361-H314-H318-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P271-P272-P280g-P281-P285-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P501c
H314-H317-H334-H335-H361fd
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :PIPÉRAZINE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-808-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TM0850000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche