Learn More
Pipérazine hexahydrate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
26.70€ - 445.00€
Identifiants chimiques
CAS | 142-63-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10N2·6H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 194.23 |
Numéro MDL | MFCD00149389 |
Clé InChI | AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | piperazine hexahydrate, arthriticine, piperazine, hexahydrate, vermisol, parid, unii-p3m07b8u64, usaf a-3803, diethylenediamine hexahydrate, vermyl tn |
CID PubChem | 120181 |
Nom IUPAC | pipérazine ;hexahydraté |
SMILES | C1CNCCN1.O.O.O.O.O.O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10317020
|
Thermo Scientific Acros
131301000 |
100 g | Flacon en plastique |
26.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10645762
|
Thermo Scientific Acros
131305000 |
500 g | Flacon en plastique |
67.60€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10795611
|
Thermo Scientific Acros
131300010 |
1 kg | Flacon en plastique |
116.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13418358
|
Thermo Scientific Acros
131300051 |
5 kg | Récipient en plastique |
445.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
142-63-2 | |
194.23 | |
AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N | |
120181 | |
C1CNCCN1.O.O.O.O.O.O |
C4H10N2·6H2O | |
MFCD00149389 | |
piperazine hexahydrate, arthriticine, piperazine, hexahydrate, vermisol, parid, unii-p3m07b8u64, usaf a-3803, diethylenediamine hexahydrate, vermyl tn | |
pipérazine ;hexahydraté |
Spécification
Piperazine hexahydrate | |
142-63-2 | |
Blanc | |
87°C | |
98% | |
MFCD00149389 | |
14,7464 | |
Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,practically insoluble in ether | |
C1CNCCN1.O.O.O.O.O.O | |
194.23 | |
194.23 | |
Cristaux adhérents |
98% | |
41.0°C to 45.0°C | |
145.0°C to 156.0°C | |
Authentique | |
C4H10N2·6H2O | |
23,4 | |
piperazine hexahydrate, arthriticine, piperazine, hexahydrate, vermisol, parid, unii-p3m07b8u64, usaf a-3803, diethylenediamine hexahydrate, vermyl tn | |
AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N | |
pipérazine ;hexahydraté | |
120181 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Susceptible de nuire à la fertilité.
Susceptible de nuire
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'rtecsNumber' : TM0850000
- Piperazine hexahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.