Learn More
Pipérazine anhydre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11467317
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Piperazine acts as an intermediate for pharmaceuticals, polymers, dyes, corrosion inhibitors, rubber accelerators and surfactants. It is used as a raw material in the manufacture of plastics, polyamide resins, urethane and brake fluid. It is also used for carbondioxide and hydrogen sulfide gas scrubbing mediums. Furthermore, it serves as an epoxy curing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La pipérazine agit comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques, les polymères, les colorants, les inhibiteurs de corrosion, les accélérateurs de caoutchouc et les surfactants. Elle est utilisée comme matière première dans la fabrication de plastiques, de résines de polyamide, d’uréthane et de liquide de frein. Elle est également utilisée pour les milieux de lavage des gaz de sulfure d’hydrogène et de dioxyde de carbone. En outre, elle sert d’agent de durcissement de l’époxy.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le chloroforme, le glycérol, les glycols et l’alcool. Légèrement soluble dans le benzène et l’heptane. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Hygroscopique. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-85-0
Formule moléculaire C4H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 86.14
Numéro MDL MFCD00005953
Clé InChI GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylenediamine, piperazin, 1,4-diazacyclohexane, hexahydropyrazine, piperazidine, antiren, 1,4-piperazine, diethyleneimine, eraverm, pipersol
CID PubChem 4837
ChEBI CHEBI:28568
Nom IUPAC pipérazine
SMILES C1CNCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperazine
Note relative au nom anhydrous
Point de fusion 108°C to 113°C
Densité 1.11
Point d’ébullition 146°C to 148°C
Point d’éclair 88°C
Quantité 2.5 kg
Numéro UN UN2579
Beilstein 102555
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,7464
Informations sur la solubilité Soluble aq. soln.,chloroform,glycerol,glycols and alcohol. Slightly soluble in benzene and heptane. Insoluble in ether.
Poids de la formule 86.14
Pourcentage de pureté 99%