Learn More
Pipérazine, 99 %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15214634
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-85-0
Formule moléculaire C4H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 86.14
Numéro MDL MFCD00005953
Clé InChI GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethylenediamine, piperazin, 1,4-diazacyclohexane, hexahydropyrazine, piperazidine, antiren, 1,4-piperazine, diethyleneimine, eraverm, pipersol
CID PubChem 4837
ChEBI CHEBI:28568
Nom IUPAC pipérazine
SMILES C1CNCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau Piperazine
Note relative au nom anhydrous, 99%
Point de fusion 107.0°C to 111.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 146.0°C to 148.0°C
Point d’éclair 65°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Quantité 10 kg
Beilstein 23,4
Fieser 04,392
Merck Index 15,7576
Informations sur la solubilité Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol and glycols, soluble in alcohol, practically insoluble in diethyl ether
Poids de la formule 86.14
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Flocons cristallins