Learn More
Pipérazine, 99 %, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
32.20€ - 558.00€
Identifiants chimiques
CAS | 110-85-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 86.14 |
Numéro MDL | MFCD00005953 |
Clé InChI | GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | diethylenediamine, piperazin, 1,4-diazacyclohexane, hexahydropyrazine, piperazidine, antiren, 1,4-piperazine, diethyleneimine, eraverm, pipersol |
CID PubChem | 4837 |
ChEBI | CHEBI:28568 |
Nom IUPAC | pipérazine |
SMILES | C1CNCCN1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10785611
|
Thermo Scientific Acros
131291000 |
100 g |
32.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10605572
|
Thermo Scientific Acros
131295000 |
500 g |
62.90€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10115493
|
Thermo Scientific Acros
131290025 |
2.5 kg |
192.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15214634
|
Thermo Scientific Acros
131290100 |
10 kg |
558.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
110-85-0 | |
86.14 | |
GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N | |
4837 | |
pipérazine |
C4H10N2 | |
MFCD00005953 | |
diethylenediamine, piperazin, 1,4-diazacyclohexane, hexahydropyrazine, piperazidine, antiren, 1,4-piperazine, diethyleneimine, eraverm, pipersol | |
CHEBI:28568 | |
C1CNCCN1 |
Spécification
Piperazine | |
110-85-0 | |
Blanc à jaune | |
65°C | |
98.5% min. (GC) | |
C4H10N2 | |
23,4 | |
15,7576 | |
Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol and glycols, soluble in alcohol, practically insoluble in diethyl ether | |
C1CNCCN1 | |
86.14 | |
CHEBI:28568 | |
99% | |
Flocons cristallins |
anhydrous, 99% | |
107.0°C to 111.0°C | |
146.0°C to 148.0°C | |
Authentique | |
Flacon en plastique | |
MFCD00005953 | |
04,392 | |
diethylenediamine, piperazin, 1,4-diazacyclohexane, hexahydropyrazine, piperazidine, antiren, 1,4-piperazine, diethyleneimine, eraverm, pipersol | |
GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N | |
pipérazine | |
4837 | |
86.14 | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Susceptible de nuire à la fertilité.
Susceptible de nuire
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / bro
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-808-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TK7800000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Piperazine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
Conseils de prudence
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .