Learn More
Brady™ Rouleau à bande de tuyau
Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Marque: Brady™ 275212
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Solid color pipe banding tape provides 360 degree visibility to improve safety and operational efficiency.
Spécification
Conformité environnementale RoHS, directive UE 2002/95/CE, homologation CSA, certifié UL, | |
Pipe Banding Tape | |
Yellow | |
Tape | |
Transfert thermique | |
Pipe and valve marking | |
1 Ea. | |
-80°C to +110°C | |
0.071 mm | |
108.27 ft. | |
1.97 in. |
PIPEBANDINGTAPEYELLOW50MMX33M | |
Permanent Acrylic, Permanent | |
Satin | |
Polyester | |
Pipe Marker | |
1 Roll | |
-112°F to +230°F | |
0,0028 in | |
33 m x 50 mm | |
33 m | |
50 mm |