Learn More
Ohaus™ Balance de précision Pioneertrade; PX 523
La balance Pioneer PX associe des fonctionnalités de pesée essentielles à des performances compétitives, offrant une grande précision et une reproductibilité élevée pour les applications en laboratoire, dans le domaine industriel et dans le cadre éducatif.
Marque: Ohaus™ 30429806
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliPerformances compétitives à un prix économique : la balance PX offre une précision et une reproductibilité élevées à un prix abordable pour les applications de pesée essentielles en laboratoire, dans le domaine industriel et dans le cadre éducatif./liliConçue pour durer : la balance PX est dotée d’un boîtier inférieur en métal coulé, d’un sous-plateau et d’un plateau de pesée en acier inox. Elle est construite pour être résistante et est idéale pour une utilisation polyvalente à long terme./liliConçue pour un fonctionnement simple et intelligent : la balance PX propose une seconde ligne d’affichage pour des informations ou des conseils supplémentaires, une barre antistatique amovible pour une mise à la terre pratique (modèles avec pare-vent) et des connexions USB et RS232 pour une communication aisée. /li/ulSpécification
InCal&trade ; - Semi automatique | |
RS232 ET USB | |
520 g | |
0,001000 g | |
0,002000 g | |
PX523 | |
2,000 s | |
321 x 209 x 309 mm | |
321,00 mm | |
309,000 mm | |
120 mm | |
7 kg |
CE | |
Balance électronique, PX523 | |
LCD rétro-éclairé | |
Anglais (US), Français, Allemand, Italien, Espagnol (MX) | |
Plastique ABS, Métal moulé, Acier inoxydable, Verre | |
0,001000 g | |
Pesée de base, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée d'animaux, détermination de la densité. | |
321,00 x 209,00 x 309,000 mm | |
209,00 mm | |
321,00 mm | |
4,5 kg | |
100/240 V ∼200 mA 50/60 Hz 12/18 VA |