Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-EGS (ethylene glycol bis(sulfosuccinimidyl succinate))
Réticulez les amines aux amines avec un agent de réticulation composé de groupes sulfo-NHS-ester et d’un bras espaceur clivable à l’hydroxylamine ; hydrosoluble pour la réticulation des protéines de surface cellulaire.
Marque: Thermo Scientific™ 21566
145.34 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Le sulfo-EGS Thermo Scientific™ Pierce est un réticulateur hydrosoluble qui contient des extrémités de sulfo-NHS-ester réactives à l’amine autour d’un bras espaceur de 12 atomes qui peut être clivé par traitement avec de l’hydroxylamine avec un pH de 8,5.
Points clés :
- Hydrosoluble
- Clivable au pH 8,5 à l’aide d’hydroxylamine et de chaleur
- Le lactate déshydrogénase a conservé 60 % de son activité après réticulation réversible
- Groupes réactifs : esters sulfo-NHS (homobifonctionnels)
- Réactif vers : groupes amino
Spécification
Amine-Amine | |
Sulfo-EGS | |
Non | |
À réception, conservez sous forme déshydratée à -20°C. | |
Température ambiante | |
Marquage chimique | |
Ester sulfo-NHS | |
Poudre | |
Eau | |
Oui |
Par hydroxylamine | |
660,45 | |
16,1 Å | |
Non | |
Pierce™ | |
Homobifonctionnels | |
Moyen (10 à 30 Å) | |
50 mg | |
Étalon | |
Réticulateur |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.