Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin Plus UltraLink™ Resin
Lier les protéines biotinylées et d’autres ligands avec une large sélection de microbilles d’acrylamide et d’agarose de qualité et de colonnes de protéine de liaison recombinante à la biotine streptavidine.
471.00€ - 940.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 10 mg de liaison de BSA biotinylée par ml de résine |
---|---|
Contenu et stockage | Dès réception, stocker à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante. |
Granulométrie | 45 à 165 μm |
Gamme de produits | Pierce™, UltraLink™ |
Forme protéique | Recombinant |
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11889390
|
Thermo Scientific™
53116 |
2 ml |
471.00€
2mL |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10259973
|
Thermo Scientific™
53117 |
5 ml |
940.00€
5mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Descripción
Thermo Scientific™ Les résines de streptavidine Pierce comprennent une vaste sélection de microbilles et de colonnes d'affinité de haute qualité pour pratiquement tout type de procédé de purification à base de biotine.
Informations complémentaires et commande en ligne
Les résines de streptavidine-agarose Pierce et UltraLink fournissent des protéines de liaison à la biotine-streptavidine immobilisées dans différents formats, ainsi que des capacités de liaison et tailles d’emballage convenant à presque toute procédure d’immunoprécipitation ou de purification par affinité impliquant des molécules biotinylées. Les produits utilisent une forme recombinante de streptavidine d’une masse de 53 kDa et un point isoélectrique quasi-neutre (pI). Les résines sont préparées par couplage covalent de la streptavidine à l’agarose poreuse ou à la résine UltraLink BioSupport à l’aide de produits chimiques efficaces et stables, donnant lieu à des résines de streptavidine-agarose et UltraLink résistantes à la lixiviation et stables à un pH compris entre 2 et 11. Les produits constituent un excellent choix pour une variété d’applications de purification par affinité à petite ou grande échelle impliquant des macromolécules biotinylées, y compris la séparation des molécules biotinylées à partir d’échantillons et l’immunoprécipitation des antigènes à l’aide d’anticorps marqués à la biotine.Points clés :
Chimies de couplage éprouvées : les méthodes utilisées pour préparer ces résines sont supérieures à l’immobilisation typique du bromure de cyanogène (CNBr), ce qui offre une fonctionnalité élevée, une faible liaison non spécifique et une excellente résistance à la lixiviation
Résines polyvalentes : les résines d’agarose (à base de polysaccharides) et UltraLink™ Biosupport (à base d’acrylamide) offrent deux options différentes pour des conditions expérimentales particulières et sont compatibles avec les méthodes d’écoulement par gravité, de centrifugation et de FPLC
Disponibles dans plusieurs formats : faites votre choix parmi deux types de résine, des préparations à capacité élevée ou standard, et des emballages de petite ou grande taille (des solutions en vrac sont également disponibles)
Performances supérieures : la résine haute capacité possède une capacité de liaison 2 à 3 fois supérieure à celle des produits d’autres fournisseurs, ce qui permet de n’utiliser que de petites quantités de résine pour les expériences
Caractéristiques :
- Les résines d’agarose sont composées de 6 % d’agarose réticulée en microbilles
- Support de microbilles en acrylamide des résines UltraLink (UltraLink Biosupport)
- Les résines Plus et High Capacity présentent une capacité de charge (c’est-à-dire une densité) plus élevée des protéines de streptavidine immobilisées que les formes standard
Recommandé dans les cas suivants :
Purification d’antigènes membranaires en association avec des anticorps monoclonaux biotinylés ; marquage de la surface cellulaire avec des réactifs de biotinylation, suivi de la précipitation avec de la streptavidine immobilisée ; purification des glycoprotéines à la surface des cellules à l’aide de la concanavaline A biotinylée ; récupération de l’ADN simple brin pour le séquençage didésoxy
Especificaciones
10 mg de liaison de BSA biotinylée par ml de résine | |
45 à 165 μm | |
Recombinant | |
Résine | |
Liaison de ≥/= 48 μg de biotine/ml de résine (≥/= 4 mg de BSA biotinylée/ml de résine) | |
Affinité, résine UltraLink™ |
Dès réception, stocker à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante. | |
Pierce™, UltraLink™ | |
Molécule marquée à la biotine | |
Streptavidine | |
Flacon |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.