Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ SATP (N-succinimidyl-S-acetylthiopropionate)
Réactif d’addition sulfhydryle à réaction à l’amine (ester NHS) court (4,1 A) ; crée un groupe -SH stable (protégé, mais exposé) pour les stratégies de réticulation des protéines.
Marque: Thermo Scientific™ 26100
81.33 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Le SATP Thermo Scientific™ Pierce est une variante (bras espaceur de 4,1 Å) de SATA, un réactif d’addition sulfhydryle pour la modification covalente des amines primaires afin de faciliter la réticulation contrôlée et hétérobifonctionnelle.
Points clés :
- Réagit avec les amines primaires pour ajouter des sulfhydryles protégés
- Une étape de déprotection facile génère un groupe sulfhydryle libre
Spécification
Amine | |
Groupe sulfhydryle | |
Pierce™ | |
Ester actif, ester de succinimidyle, ester NHS | |
Poudre | |
50 mg | |
Réticulateur |
À réception, conservez sous forme déshydratée à -20°C. Le produit est expédié à température ambiante. | |
Groupes de conjugaison | |
Hétérobifonctionnel | |
Moyen (10 à 30 Å) | |
SATP | |
DMF, DMSO |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.