Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein G
Détectez les anticorps humains et de souris, en particulier les isotypes IgG, dans les immunoessais avec cette protéine G recombinante purifiée, biotinylée ou conjuguée à la peroxydase.
Marque: Thermo Scientific™ 77675
Description
Les formes purifiées et conjuguées de la protéine G recombinante Thermo Scientific™ Pierce permettent d’analyser et de détecter les anticorps humains et de souris, en particulier les isotypes IgG, dans le transfert Western, les tests ELISA, l’immunohistochimie et d’autres protocoles d’immunoessai.
La protéine G est une protéine bactérienne à paroi cellulaire isolée des streptocoques du groupe G. Le séquençage de l’ADN de la protéine G native identifie deux domaines et sites de liaison aux IgG pour la liaison de la surface cellulaire et de l’albumine. Les domaines de liaison de l’albumine et de la surface cellulaire ont été éliminés de la protéine G recombinante pour réduire la liaison non spécifique et, par conséquent, peuvent être utilisés pour séparer les IgG des échantillons bruts. La liaison optimale se produit au pH 5, bien que la liaison soit également efficace à un pH de 7,0 à 7,2.Points clés :
- Contient deux domaines de liaison Fc par protéine
- Meilleure que la protéine A pour les anticorps de souris (notamment l’IgG1), d’humains (notamment l’IgG3), de rats, de chèvres et de vaches
- Moins efficace que la protéine A pour les cobayes, les cochons, les chiens et les chats
- Ne se lie pas aux IgM, IgD ou IgA humaines
Spécification
50 mg | |
Poudre | |
Anticorps |
Pierce™ | |
Protéine G | |
Dès réception, stocker à -20°C. Le produit est expédié à température ambiante. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.