Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein A/G
Avec cette protéine recombinante A/G purifiée conjuguée à la péroxydase ou à la phosphatase alcaline, détectez les anticorps de nombreuses espèces hôtes, en particulier les isotypes IgG.
485.00€ - 11800.00€
Spécification
Gamme de produits | Pierce™ |
---|---|
Forme | Poudre |
Sous-type de protéine | Protéine A |
Cible | Anticorps |
Contenu et stockage | Dès réception, stocker à -20°C. Le produit est expédié à température ambiante. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10301214
|
Thermo Scientific™
21186 |
5 mg |
485.00€
5mg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15205693
|
Thermo Scientific™
77677 |
50 mg |
1440.00€
50mg |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15215693
|
Thermo Scientific™
77678 |
500 mg |
11800.00€
500mg |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les formes purifiées et conjuguées de la protéine A/G recombinante Thermo Scientific™ Pierce permettent d’analyser et de détecter les anticorps, en particulier les isotypes IgG, dans de nombreuses espèces hôtes différentes, dans le transfert Western, les tests ELISA, l’immunohistochimie et d’autres protocoles d’immunoessai.
Les propriétés étendues de liaison Fc de la protéine A / G en font un outil populaire dans l’étude et la purification des immunoglobulines. La protéine A / G se lie à toutes les sous-classes d’IgG humaines, les IgA, les IgE, les IgM et, dans une moindre mesure, les IgD, mais elle ne se lie pas aux IgA, aux IgM ou à l’albumine sérique de souris. La protéine A / G un excellent outil pour la purification et la détection des anticorps monoclonaux de souris provenant de sous-classes d’IgG, sans aucune interférence de ces autres protéines sériques. Les sous-classes individuelles d’anticorps monoclonaux de souris sont plus susceptibles d’avoir une affinité plus forte avec cette protéine chimérique qu’avec la protéine A ou G.Points clés :
- Contient quatre domaines de liaison Fc de la protéine A et deux de la protéine G
- Assure la liaison de toutes les espèces et sous-classes d’anticorps reconnues par la protéine A ou G
Spécification
Pierce™ | |
Protéine A | |
Dès réception, stocker à -20°C. Le produit est expédié à température ambiante. |
Poudre | |
Anticorps |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.