Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de blocage sans protéines (TBS) Pierce™
Le tampon de blocage sans protéines Pierce est un composé non protéique offrant un blocage efficace pour les méthodes de détection des protéines sur membranes et sur plaques, ce qui donne un bruit de fond extrêmement faible.
56.00€ - 267.00€
Spécification
Type de produit Tampon de blocage, sans protéines
Forme Liquide
Concentration 1X
Blocking Agent Composé non protéique
Contenu et stockage Lors de la réception du produit, le conserver à température ambiante.Après l’ouverture, conserver le produit à 4°C.
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
13474299
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
37584
Tampon de blocage sans protéines (PBS), 100 ml
56.25€
100mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10229663
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
37572
Tampon de blocage sans protéine (PBS), 1 litre
252.00€
1L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
13484299
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
37585
Tampon de blocage sans protéines (TBS), 100 ml
56.00€
100mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10269613
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
37570
Tampon de blocage sans protéines (TBS), 1 L
246.00€
1L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10147483
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
37573
Tampon de blocage T20 (PBS) sans protéine, 1 litre
262.00€
1L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10137483
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
37571
Tampon de blocage T20 (TBS) sans protéines, 1 L
267.00€
1L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Le tampon de blocage sans protéines Pierce est un composé non protéique offrant un blocage efficace pour les méthodes de détection des protéines sur membranes et sur plaques, ce qui donne un bruit de fond extrêmement faible. Il est fourni dans un format pratique et prêt à l’emploi.
Les caractéristiques du tampon de blocage sans protéines sont les suivantes :
Réactif de blocage sans protéines : réduit au minimum ou élimine la réactivité croisée associée aux tampons de blocage à base de protéines
Applications : compatible avec le transfert Western (membranes), la méthode ELISA (microplaques) et les puces (lames en verre avec revêtement)
Compatible avec la streptavidine : sans biotine ; aucune interférence avec les systèmes de détection avidine-biotine
Hautes performances : optimisé et validé pour de nombreuses méthodes d’analyse des protéines afin de fournir un rapport signal/bruit élevé (c.-à-d. aucune inhibition des liaisons et des signaux spécifiques, mais une élimination des liaisons non spécifiques et du bruit de fond)
Les tampons de blocage traditionnels contiennent des protéines qui peuvent induire des réactions croisées dans certains systèmes d’immunodétection, conduisant à un bruit de fond élevé et à une réduction du signal. Les tampons de blocage sans protéines Pierce ne contiennent pas de protéines, mais restent très efficaces concernant le blocage des plaques, des membranes ainsi que d’autres surfaces pour les systèmes ELISA, le transfert Western, les lames de verre ou d’autres applications.
Spécification
Spécification
Tampon de blocage, sans protéines
1X
Lors de la réception du produit, le conserver à température ambiante.Après l’ouverture, conserver le produit à 4°C.
Liquide
Composé non protéique