Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein Coated Plates
Les plaques revêtues de protéine A, G, A / G et L Thermo Scientific™ Pierce offrent une alternative aux méthodes directes et passives d’adsorption pour l’immobilisation des anticorps pour les dosages ELISA et d’autres techniques de dosage à base de plaques.
247.00€ - 328.00€
Spécification
Propriété de liaison | Capacité standard, affinité |
---|---|
Gamme de produits | Pierce™ |
Matériau | En PS |
Nbre de puits | 96 |
Nb par paquet | 5 plaques |
Code produit | Marque | Traitement de surface | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Traitement de surface | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10248343
|
Thermo Scientific™
15132 |
Protéine A | Transparent, barrette à 8 puits |
300.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10495005
|
Thermo Scientific™
15130 |
Protéine A | Couleur transparente, 96 puits |
247.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10298153
|
Thermo Scientific™
15155 |
Protéine A | Couleur noire, 96 puits |
301.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10094453
|
Thermo Scientific™
15154 |
Protéine A | Couleur blanche, 96 puits |
302.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10063883
|
Thermo Scientific™
15133 |
Protéine G | Transparent, barrette à 8 puits |
322.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10405015
|
Thermo Scientific™
15131 |
Protéine G | Couleur transparente, 96 puits |
301.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10043933
|
Thermo Scientific™
15157 |
Protéine G | Couleur noire, 96 puits |
328.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10338733
|
Thermo Scientific™
15156 |
Protéine G | Couleur blanche, 96 puits |
328.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10073883
|
Thermo Scientific™
15138 |
Protéine A / G | Transparent, barrette à 8 puits |
328.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10658534
|
Thermo Scientific™
15190 |
Protéine L | Couleur transparente, 96 puits |
317.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Ces plaques sont revêtues uniformément et de façon stable avec l’une des quatre protéines de liaison à l’immunoglobuline les plus courantes (protéine A, protéine G, protéine A / G ou protéine L). Elles permettent de capturer des anticorps ou des complexes anticorps-antigènes préétablis dans des puits de la plaque en PS pour une détection ultérieure dans les lecteurs de plaques. La stratégie est utile pour une variété de situations de dosage, mais elle n’est généralement pas adaptée à l’ELISA de type sandwich.
Les plaques enduites de protéines Thermo Scientific Pierce offrent une alternative aux méthodes directes et passives d’adsorption pour l’immobilisation des anticorps pour les dosages ELISA et d’autres techniques de dosage à base de plaques.
Points clés
• Conserver l’activité des anticorps, qui peut être perdue lorsque les anticorps sont immobilisés par adsorption passive
• Orienter les anticorps pour une capacité maximale de liaison des antigènes
• Immobiliser les anticorps pour les dosages sur plaques sans purification préalable
• Garantir une variation minimale (< 5 % puits à puits) de revêtement homogène
• Réduire la liaison non spécifique car les plaques sont pré-bloquées avec le tampon de blocage SuperBlock
• Lier 2 à 5 pmol d’anticorps par puits (basé sur des tests avec l’IgG de lapin)
Plaques à revêtement de protéines A / G
• Protéine de fusion contenant quatre sites de liaison anticorps de la protéine A et deux de la protéine G
• Liaison à la plupart des espèces d’IgG car elle associe les spécificités de la protéine A et de la protéine G
• Liaison à la région Fc des anticorps, assurant l’orientation optimale
• Bonne liaison via une large gamme de pH
Plaques revêtues de protéine A
• Forte liaison aux IgG d’humains, de lapin, de cobaye, de cochon, de chien et de singe rhésus
• Forte liaison à l’igG2a, IgG2b et l’IgG3 de souris
• Liaison à la région Fc des anticorps pour une orientation optimale
Plaques revêtues de protéine G
• Forte liaison aux IgG de nombreuses espèces, y compris humaines, souris, lapin, mouton et chèvre
• Liaison uniquement aux IgG : aucune réactivité croisée avec d’autres classes d’anticorps
• Liaison à la région Fc des anticorps pour une orientation optimale
Plaques revêtues de protéine L
• Liaison à toutes les classes d’immunoglobulines (IgG, IgM, IgA, IgE et IgD)
• Liaison à la région VL des chaînes légères kappa (humain I, III, IV et souris I) sans interférer avec les sites de liaison aux antigènes
• Liaison aux fragments Fab et à ScFv
• Ne se lie pas à l’immunoglobuline bovine, de chèvre ou de mouton
• Faible liaison à l’immunoglobuline de lapin
• Pré-bloquée pour réduire la liaison non spécifique
Spécification
Capacité standard, affinité | |
En PS | |
5 plaques |
Pierce™ | |
96 | |
Tampon SuperBlock™ |