Learn More
Thermo Scientific™ Microbilles magnétiques-protéine A Pierce™
Effectuez des méthodes de purification d’anticorps et d’immunoprécipitation à l’aide de séparateurs magnétiques manuels ou robotiques avec ces particules d’affinité à haute capacité et à haut débit.
235.00€ - 878.00€
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13494219
|
Thermo Scientific™
88845 |
1 ml |
235.00€
1mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13404229
|
Thermo Scientific™
88846 |
5 ml |
878.00€
5mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Beschreibung
Appliquez des méthodes d'immunoprécipitation et de purification d'anticorps à l'aide de séparateurs magnétiques manuels ou robotiques avec des microbilles magnétiques de protéine A Pierce Thermo Scientific™, des particules d'affinité grande capacité et haut débit.
Informations complémentaires et commande en ligne
La protéine A recombinante, fixée par liaison covalente sur une surface de microbilles magnétiques immobilisées, peut lier des anticorps issus de différentes espèces et permet de réaliser une purification d’anticorps à partir d’extraits bruts. Les dosages par immunoprécipitation réalisés à l’aide de microbilles revêtues de protéines A permettent d’obtenir un rendement élevé d’antigène cible et engendrent un faible bruit de fond. Grâce aux agents de réticulation, vous pouvez immobiliser un anticorps sur une particule magnétique et éviter une contamination par les IgG dans les expériences d’immunoprécipitation et de co-immunoprécipitation. Les microbilles magnétiques-protéine A Pierce peuvent être utilisées manuellement avec un portoir magnétique ou sur des plates-formes automatisées, telles que les instruments Thermo Scientific™ KingFisher, pour des procédés haut débit.Points clés :
Extrêmement efficace – rendement équivalent ou supérieur d’antigènes cibles par immunoprécipitation comparé aux microbilles magnétiques proposées par d’autres fournisseurs
Faible liaison non spécifique – ces billes stables, prébloquées offrent des produits avec un degré élevé de purification (par ex., l’antigène élué dans l’IP avec anticorps est dépourvu de protéines contaminantes issues d’un lysat cellulaire complexe)
Constance – microbilles magnétiques qui éliminent la perte due aux résines et permettent une séparation plus efficace que les méthodes d’immunoprécipitation traditionnelles qui utilisent uniquement la centrifugation
Polyvalent – microbilles compatibles avec les procédés manuels ou automatisés (par ex., instruments Thermo Scientific™ KingFisher)
Recommandé dans les cas suivants :
- Expériences IP et Co-IP
- Purification des anticorps
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.