Learn More
Thermo Scientific™ TCEP-HCl grade Premium Pierce™
Optimisez les applications où l’intégrité du produit et la minimisation des risques sont primordiales grâce à notre formulation de haute qualité de cet agent réducteur disulfure.
Marque: Thermo Scientific™ PG82089
Description
Optimisez les applications où l’intégrité du produit et la minimisation des risques sont primordiales grâce au Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade TCEP-HCl à caractérisation spéciale, notre formulation de haute qualité de cet agent réducteur disulfure.
Le TCEP-HCl de qualité supérieure Pierce de Thermo Scientific est notre préparation de qualité supérieure de cet agent réducteur disulfure, spécialement caractérisée pour les applications où l’intégrité du produit et la minimisation des risques sont primordiales.
Par rapport au produit de qualité standard, le SPDP de qualité supérieure fournit une qualité et une assistance produit plus clairement définies en incluant (a) des tests analytiques et une caractérisation du produit accrus, (b) une plus grande information spécifique au lot et un examen d’assurance qualité, (c) une rétention étendue des échantillons de lots et (d) notification de contrôle des modifications. Le TCEP-HCl est du chlorhydrate de Tris (2-carboxyéthyl) phosphine cristallin pur, un composé sans thiol qui est très efficace pour réduire les liaisons disulfure de protéines et de peptides, tout en étant inodore et stable. Le TCEP réduit même de façon sélective et complète les disulfures d’alkyle les plus stables et solubles dans l’eau sur une large gamme de pH.
Points clés :- TCEP – un agent réducteur sans thiol, inodore mais puissant pour cliver les liaisons disulfure
- Haute qualité – identité et pureté confirmées par plusieurs tests, dont la RMN quantitative
- Intégrité du produit – niveau de test et de caractérisation amélioré par rapport à la qualité standard
- Rétention de lots – un grand nombre de lots anciens conservés pour assurer les futurs tests de processus
- Gestion des modifications – service de notification de contrôle de modification [Change Control Notification (CCN)]
- Fabrication fiable – examen de la documentation de fabrication spécifique au lot
- Inodore – Contrairement au DTT ou au BME, le TCEP est inodore, de sorte que les réductions puissent être effectuées commodément sur la paillasse.
- Stable dans l’air – La stabilité inhérente à la fraction TCEP élimine le besoin de prendre des précautions spéciales pour éviter l’oxydation lors de la manipulation, de l’utilisation ou du stockage du TCEP.
- Efficace – Pour la plupart des applications, 5 à 50 mM de TCEP fournit un excès molaire suffisant pour réduire efficacement les liaisons disulfures de peptides ou de protéines en quelques minutes à température ambiante.
- Compatible – Avec le TCEP, l’élimination de l’agent réducteur n’est pas nécessaire avant la plupart des applications (par exemple, purification de protéines marquées à l’histidine, conjugaisons de maléimide).
Spécification
Dès réception, stocker le produit à température ambiante dans un récipient hermétique afin d’éviter l’oxydation. Le produit est expédié à température ambiante. | |
Pleine | |
Réactif de réduction du disulfure |
Pierce™ | |
10 g |
Sécurité et traitement
- Pierce Premium Grade TCEP-HCl
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 3,3',3''-phosphinidynetris-propanoic acid hydrochloride
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.