Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-NHS-LC-Biotin
Optimisez les applications dans lesquelles l’intégrité du produit et la minimisation des risques sont primordiales grâce à notre formulation de haute qualité de ce réactif de biotinylation populaire réactif à l’amine.
414.00€ - 3025.00€
Spécification
Type de produit | Sulfo-NHS-LC-Biotine |
---|---|
Contenu et stockage | Dès réception, stocker sous forme desséchée à -20°C. Le produit est expédié à température ambiante. |
Gamme de produits | Pierce™ |
Perméabilité cellulaire | Imperméant aux cellules |
Réactivité chimique | Amine |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15275763
|
Thermo Scientific™
PG82076 |
N/A | |||||||
15265763
|
Thermo Scientific™
PG82075 |
414.00€
100mg |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Optimisez les applications dans lesquelles l’intégrité du produit et la minimisation des risques sont primordiales grâce à la sulfo-NHS-LC-Biotine Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade, notre formulation de qualité supérieure de ce réactif de biotinylation populaire réactif à l’amine.
Sulfo-NHS-LC-Biotine de qualité supérieure Thermo Scientific Pierce : formulation de la plus haute qualité de ce réactif de biotinylation populaire réactif à l’amine, caractérisé pour les applications où l’intégrité du produit et la réduction des risques sont essentielles.
Par rapport au produit de qualité standard, le sulfo-NHS-LC-Biotine de qualité supérieure offre une qualité et un soutien produit plus clairement définis en incluant : (a) des tests analytiques et une caractérisation accrus du produit ; (b) des informations propres aux lots et un meilleur examen d’assurance qualité ; (c) une rétention élevée des échantillons de lot ; (d) une notification de contrôle des modifications. Le sulfo-NHS-LC-Biotine est un réactif de biotinylation hydrosoluble et de longueur moyenne permettant de marquer les anticorps, les protéines et autres molécules contenant des amines primaires. Le marquage spécifique des protéines de surface cellulaire est une autre application courante pour ces réactifs hydrosolubles et imperméables aux membranes
Points clés :- Sulfo-NHS-LC-Biotine – réactif de biotinylation réactif à l’amine populaire sulfo-NHS-LC-Biotine pour le marquage des anticorps
- Haute qualité – identité et pureté confirmées par plusieurs tests, dont la RMN quantitative
- Intégrité du produit – niveau de test et de caractérisation amélioré par rapport à la qualité standard
- Rétention de lots – un grand nombre de lots anciens conservés pour assurer les futurs tests de processus
- Gestion des modifications – service de notification de contrôle de modification [Change Control Notification (CCN)]
- Fabrication fiable – examen de la documentation de fabrication spécifique au lot
Spécification
Sulfo-NHS-LC-Biotine | |
Pierce™ | |
Amine | |
DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde), eau | |
Mi-longueur |
Dès réception, stocker sous forme desséchée à -20°C. Le produit est expédié à température ambiante. | |
Imperméant aux cellules | |
Ester actif, ester de succinimidyle, ester de sulfo-NHS | |
Biotine | |
Analogues & de la biotine |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.