Learn More
Thermo Scientific™ Système d’alimentation Pierce™
Bénéficiez d’une coloration rapide et efficace des protéines ou d’un transfert de protéines du bout des doigts grâce au système électrique Thermo Scientific™ Pierce™.
1732.00€ - 2995.00€
Produits 2
Code produit Marque Description Comprend À utiliser avec (application) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Comprend À utiliser avec (application) Prix Quantité et disponibilité  
15681742
Afficher les documents
Thermo Scientific™
22830SPCL
Pierce Power System Welcome Pack Pierce Power System (Part No. 22830); Pierce Mini Gel Power Staining Kit (Part No. 22840); Pierce 1-Step Transfer Buffer, 1L (Part No. 84731); Western Blotting Filter Paper, 7x8.4cm, 100 sheets (Part No. 84783) Semi-dry transfer and electrophoretic Coomassie staining of proteins in polyacrylamide gels Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15631995
Afficher les documents
Thermo Scientific™
22838
Station d’alimentation Pierce Rouleau de transfert Western, cordon d’alimentation avec connecteur C/13, guide de démarrage rapide Transfert semi-sec ou coloration électrophorétique sur gel protéique lorsqu’elle est utilisée avec la cassette de transfert de puissance Pierce ou les cassettes de coloration de puissance Pierce, respectivement Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Bénéficiez d’une coloration rapide et efficace des protéines ou d’un transfert de protéines du bout des doigts grâce au système électrique Thermo Scientific™ Pierce™.
Le système d’alimentation Thermo Scientific Pierce est un dispositif qui peut être utilisé pour la coloration Coomassie rapide des gels de protéines et pour le transfert semi-sec rapide des protéines du gel à la membrane.
Le système d’alimentation Pierce est doté d’une alimentation intégrée, d’une interface tactile LCD couleur facile à utiliser et de méthodes préprogrammées de coloration électrophorétique sur gel et de transfert de protéines pour différents types, nombres et tailles de gels et plages de poids moléculaire des protéines. La programmation tactile facile permet de créer, d’enregistrer et d’exécuter rapidement des paramètres de coloration ou de transfert personnalisés. La cassette de coloration électrique Pierce incluse permet la coloration Coomassie des protéines et l’élimination des taches non liées sur 2 mini-gels ou 1 midi-gels au maximum en 6 à 11 minutes grâce aux kits de coloration électrique Pierce optimisés. La cassette de transfert électrique Pierce incluse permet le transfert simultané de 4 mini-gels ou 2 midi-gels SDS-PAGE préfabriqués et faits maison au maximum à des membranes en nitrate de cellulose ou en PVDF. Le transfert de protéines est constant, hautement efficace et terminé en quelques minutes lors de l’utilisation du tampon de transfert en 1 étape optimisé Pierce. L’instrument est également efficace dans les protocoles de transfert standard en milieu semi-sec de 30 à 60 minutes à l’aide de tampons de transfert Towbin traditionnels.
Points clés :
  • Flexible – colorent ou transfèrent efficacement les protéines en 10 minutes environ avec 1 système
  • Alimentation intégrée – le fonctionnement sans interruption entre l’unité de commande et les cassettes assure une coloration et un transfert de protéines de haute efficacité
  • Pratique – colorent et décolorent simultanément 2 mini gels/1 midi gel ou transfèrent 4 mini gels/2 midi gels
  • Programmation tactile facile – interface tactile LCD couleur intuitive et méthodes préprogrammées pour la coloration Coomassie et le transfert semi-sec rapide de protéines
Inclus :
  • Le système comprend la station électrique Pierce, la cassette de coloration électrique Pierce et la cassette de transfert électrique Pierce ; le kit comprend le rouleau de transfert de Western, le cordon d’alimentation avec le connecteur C/13 et le guide de démarrage rapide
  • L’unité est fournie avec le cordon d’alimentation nord-américain ; des cordons d’alimentation spécifiques du pays sont également disponibles
Applications :
  • Coloration Coomassie et décoloration des protéines dans les gels SDS-PAGE e n6 à 11 minutes
  • Transfert par transfert Western semi-sec de 10-300 kDa de protéines des gels SDS-PAGE aux membranes en nitrate de cellulose ou PVDF en 5 à 10 minutes
Requiert :
  • Kits de coloration électrique Pierce pour coloration Coomassie des gels SDS-PAGE
  • Tampon de transfert en 1 étape Pierce pour des transferts Western semi-secs rapides
Détails du produit :
Le système électrique Thermo Scientific Pierce est un dispositif à un seul système ingénieux conçu pour la coloration rapide et le transfert semi-sec des protéines. Le système est constitué du Power Stainer qui permet une coloration Coomassie efficace en 6 à 11 minutes et du Power Blotter conçu pour un transfert semi-sec rapide de 10-300 kDa de protéines des gels de polyacrylamide vers les membranes en nitrate de cellulose ou en PVDF en 5 à 10 minutes. Le Power Blotter Pierce peut également être utilisé pour les protocoles de transfert semi-sec standard en 30 à 60 minutes avec un tampon Towbin (Towbin et al., 1979).