Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Plus Activated Peroxidase
Enzyme peroxydase de raifort (HRP) activée par aldéhyde périodate et kit pour étiqueter les anticorps primaires afin d’obtenir des conjugués d’anticorps-HRP de haute activité.
131.00€ - 471.00€
Spécification
Groupement de réactifs | Aldéhydes |
---|---|
Solubilité | Eau |
Réactivité chimique | Amine |
Contenu et stockage | Remarque : La peroxydase activée EZ-Link Plus contient 1-3 moles d’aldéhyde par mole de peroxydase. Conservation : À la réception, stockez le produit à l’abri de l’humidité à -20°C. Le produit est livré avec un bloc réfrigérant. |
Forme | Pleine |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10414224
|
Thermo Scientific™
31487 |
1 mg |
131.00€
1mg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11849150
|
Thermo Scientific™
31488 |
5 x 1mg |
471.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le kit péroxydase activé Thermo Scientific™ EZ-Link™ Plus contient une enzyme, la péroxydase de raifort, qui a été activée à l’aldéhyde avec le périodate pour permettre le marquage à haute efficacité et la préparation de conjugués de protéines ou d’anticorps.
D’autres chimies réactives à l’amine, comme le glutaraldéhyde, ont tendance à polymériser et à produire des quantités plus faibles de conjugués viables. Les résidus de sucre présents sur HRP ont été oxydés avec du périodate pour produire des aldéhydes qui réagissent avec les amines primaires. La peroxydase activée Plus est mélangée avec la protéine à coupler à un pH compatible avec votre protéine ou anticorps. Après avoir incubé la réaction pendant une à deux heures, la liaison conjuguée est réduite et la HRP activée est absorbée avec de l’éthanolamine. Le conjugué est purifié par dessalage ou par dialyse. Si vous préparez un conjugué anticorps-HRP, utilisez le kit de purification de conjugué Thermo Scientific (pièce n° 44920) pour séparer l’enzyme qui n’a pas réagi du conjugué.Points clés :
- Réagit avec les amines primaires facilement accessibles pour former une liaison amine secondaire covalente
- Peut être conservé pendant au moins 12 mois à -20°C
- Une conjugaison constante donne des conjugués fiables
- L’activité enzymatique est de 120 à 200 unités/mg
Spécification
Aldéhydes | |
Amine | |
Pleine | |
Marquage enzymatique |
Eau | |
Remarque : La peroxydase activée EZ-Link Plus contient 1-3 moles d’aldéhyde par mole de peroxydase. Conservation : À la réception, stockez le produit à l’abri de l’humidité à -20°C. Le produit est livré avec un bloc réfrigérant. |
|
EZ-Link™ | |
HRP (Peroxydase de raifort) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.