Learn More
Thermo Scientific™ Phenol:Chloroform + Tris Buffer
Effectuez des extractions d’ADN avec ce mélange d’alcool phénolique, de chloroforme et d’alcool isoamylique (25 : 24 : 1), additionné d’un tampon pour équilibrer la solution à un pH de 6,7 ou de 8,0.
115.00€ - 260.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, entre les températures suivantes : 2 à 8°C. |
---|---|
À utiliser avec (application) | Extraction de l’ADN |
Type de produit | Phénol chloroforme et tampon Tris |
Forme | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11886714
|
Thermo Scientific™
17908 |
100 mL |
115.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11896714
|
Thermo Scientific™
17909 |
400 mL |
260.00€
400mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le phénol-chloroforme Thermo Scientific™ Pierce est un phénol prémélangé à de l’alcool chloroforme/isoamyle (25 : 24 : 1) accompagné d’un flacon de tampon pour un équilibrage au pH 6,7 ou au pH 8,0.
Le phénol-chloroforme Thermo Scientific Pierce est un phénol prémélangé à de l’alcool chloroforme/isoamyle (25 : 24 : 1) accompagné d’un flacon de tampon pour un équilibrage au pH 6,7 ou au pH 8,0.
Points clés :
- Offre d’excellentes performances sans nucléase
- Le phénol est un phénol prémélangé à de l’alcool chloroforme/isoamyle (25 : 24 : 1)
- Fourni à pH 6,7 pour les extractions d’ADN à pH réduit et spécifique ; pour la plupart des applications d’ADN, le tampon alcalin (inclus) doit être ajouté afin d’obtenir un pH de 8,0
Spécification
Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, entre les températures suivantes : 2 à 8°C. | |
Extraction de l’ADN | |
Phénol chloroforme et tampon Tris | |
Liquide |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.