Learn More
Thermo Scientific™ MS(PEG)24 Methyl-PEG-NHS-Ester Reagent
Effectuez la pégylation des amines (groupes -NH2) présentes sur les protéines (résidus de lysine) ou les surfaces de dosage avec les composés réactifs aux amines (ester NHS) et coiffés d’un méthyle MS(PEG)n (4 à 24 unités de PEG).
Marque: Thermo Scientific™ 22687
300.68 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Les réactifs MS(PEG)n Thermo Scientific™ Pierce sont des composés de polyéthylène glycol se terminant par un méthyle (n varie de 4 à 24 unités de PEG) et étant activés sous la forme d’esters NHS pour la pégylation covalente des amines primaires présentes sur les protéines (par exemple des lysines) ou des surfaces de dosage.
MS(PEG)n est une abréviation faisant référence à un ensemble de composés ayant des espaceurs polyéthylène glycol (PEG) avec des groupes méthyle (—CH3) et ester NHS réactif aux amines aux extrémités opposées. Les molécules non ramifiées, hydrophiles et de longueur spécifique prennent la forme d’un méthyl-PEGn-NHS ester, où l’indice “n” indique 4, 8, 12 ou 24 unités d’éthylène glycol. L’ester N-hydroxysuccinimide (NHS) réagit spontanément avec les amines primaires (—NH2), ce qui permet une PEGylation efficace des protéines, des peptides et d’autres molécules ou surfaces contenant des amines.Points clés :
- Activé par NHS pour une PEGylation efficace des amines primaires à pH 7 à 9 ; la réaction du groupe ester NHS entraîne la formation de liaisons amides stables et irréversibles
- Réactifs de PEGylation entièrement caractérisés avec des longueurs de chaîne PEG définies ; molécules de poids moléculaire discret pour la cohérence des performances dans les applications de modification des protéines
- Fourni sous la forme d’une série comprenant 4, 8, 12 et 24 unités d’éthylène glycol, ce qui permet d’optimiser les procédures de modification pour une application spécifique tout en conservant tous les avantages associés à la PEGylation des protéines
- L’espaceur PEG offre des avantages uniques, notamment une stabilité accrue, une tendance réduite à l’agrégation et une immunogénicité réduite
- Des instructions faciles à suivre augmentent la probabilité d’un résultat probant
Spécification
Amine | |
Conserver sous forme desséchée à -20°C. | |
Ester actif, ester de succinimidyle, ester NHS | |
Pleine | |
Eau |
MS(PEG)24 Pierce | |
Polyéthylène glycol (PEG), groupes bloquants | |
24 unités d’éthylène glycol | |
100 mg | |
Réactif NHS-Ester |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.