Learn More
Thermo Scientific™ TMS(PEG)12 Branched Methyl-PEG-NHS-Ester Reagent
Un composé de polyéthylène glycol à trois branches (3 fois 12 unités PEG) activé comme ester NHS pour la PEGylation covalente des amines primaires sur des protéines ou des surfaces de dosage.
Marque: Thermo Scientific™ 22424
Description
Thermo Scientific™ Pierce TMS(PEG)12 est un composé de polyéthylène glycol à 3 branches (3 fois 12 unités PEG) activé comme ester NHS pour la PEGylation covalente des amines primaires sur des protéines (par exemple, des lysines) ou des surfaces de dosage.
TMS(PEG)12 est l’abréviation d’un dérivé de triméthyl ramifié (TM) et d’ester succinimide (S) du polyéthylène glycol (PEG) pour une modification efficace et spécifique des amines primaires. Chaque branche de PEG (MPEG) à terminaison méthyle contient 12 unités d’éthylène glycol. Les trois branches sont fixées à une tige PEG de 4 unités qui contient un ester N-hydroxysuccinimide (NHS) réactif à l’amine à l’extrémité distale. L’ester NHS est spontanément réactif aux amines primaires (—NH2), ce qui permet une PEGylation efficace des protéines, des peptides et d’autres molécules ou surfaces contenant des amines.
Points clés :
- Activé par NHS pour une pégylation efficace des amines primaires à pH 7-9 ; la réaction du groupe NHS-ester entraîne la formation de liaisons amides stables et irréversibles
- Composé pur avec structure définie et poids moléculaire, garantissant des effets reproductibles de modification des protéines
- L’espaceur PEG offre des avantages uniques, notamment une stabilité accrue, une tendance réduite à l’agrégation et une immunogénicité réduite
- Des instructions faciles à suivre augmentent la probabilité d’un résultat probant
Spécification
Amine | |
Polyéthylène glycol (PEG), groupes bloquants | |
12 unités d’éthylène glycol | |
1 g | |
Réactif NHS-Ester |
Stocker sous forme desséchée à -20°C. | |
Ester actif, ester de succinimidyle, ester NHS | |
Pleine | |
Eau |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.