Learn More
Thermo Scientific™ Agarose NeutrAvidin™ haute capacité Pierce™
Billes et colonnes d’acrylamide et d’agarose d’avidine spécialement modifiée et au pH stabilisé ; une solution à faible coût comme support de liaison à la biotine streptavidine.
441.00€ - 700.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 8 mg de liaison de BSA biotinylée par ml de résine |
---|---|
Contenu et stockage | Dès réception, stocker à 4°C. Ne pas congeler la résine. Le produit est expédié à température ambiante. |
Granulométrie | 45 à 165 μm |
Gamme de produits | NeutrAvidin™, Pierce™ |
Cible | Molécule marquée à la biotine |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10742135
|
Thermo Scientific™
29202 |
5 ml |
441.00€
5mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11805845
|
Thermo Scientific™
29204 |
10 ml |
700.00€
10mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les résines NeutrAvidin Pierce Thermo Scientific™ fournissent une liaison non spécifique inférieure et des résultats plus propres que l'avidine ou la streptavidine pour de nombreux types de procédures d'affinité de la biotine.
Informations complémentaires et commande en ligne
Les résines NeutrAvidin Agarose et UltraLink™ sont des alternatives supérieures aux microbilles d’avidine et de streptavidine dans de nombreuses applications d’affinité basées sur la biotine. La protéine NeutrAvidin est un dérivé modifié de l’avidine qui associe plusieurs caractéristiques clés pour fournir une protéine de liaison de la biotine dotée de propriétés de liaison non spécifiques exceptionnellement faibles. L’avidine native est fortement glycosylée, ce qui entraîne son pI élevé et ses propriétés de liaison non spécifiques. Par contraste, la protéine NeutrAvidin ne contient aucun glucide et possède un point isoélectrique presque neutre (6,3), ce qui permet une liaison non spécifique très faible et une utilité plus large dans toute une variété d’applications.Les résines NeutrAvidin sont préparées par couplage covalent de la protéine NeutrAvidin à l’agarose en microbilles ou au support UltraLink Biosupport à l’aide de chimies efficaces et stables, ce qui donne des résines d’agarose NeutrAvidin et des résines UltraLink résistantes à la lixiviation et stables à un pH de 2 à 11. Les produits constituent un excellent choix pour une variété d’applications de purification par affinité à petite ou grande échelle impliquant des macromolécules biotinylées, y compris la séparation des molécules biotinylées à partir d’échantillons et l’immunoprécipitation des antigènes à l’aide d’anticorps marqués à la biotine.
Points clés :
Faible liaison non spécifique – Contrairement à l’avidine, la protéine NeutrAvidin ne contient pas de glucides, ce qui élimine les problèmes de liaison non spécifique causés par les sucres ; contrairement à la streptavidine, la protéine NeutrAvidin ne contient pas de séquence Arg-Tyr-Asp, une source éventuelle de liaison aux molécules de surface cellulaire
Résines polyvalentes – Les résines d’agarose (à base de polysaccharides) et UltraLink Biosupport (à base d’acrylamide) constituent deux options différentes adaptées à des conditions expérimentales particulières, compatibles avec les méthodes d’écoulement par gravité, de centrifugation et de FPLC
Disponible dans plusieurs formats : faites votre choix parmi deux types de résine, des préparations à capacité élevée ou standard, et des emballages de petite ou grande taille (des solutions en vrac sont également disponibles)
Performances supérieures – Résine haute capacité présentant une capacité de liaison supérieure à celle de la streptavidine des meilleurs fournisseurs, ce qui permet d’utiliser de petites quantités de résine durant les expériences
Caractéristiques :
- Les résines d’agarose sont composées d’agarose perlé réticulé à 6 %
- Les résines UltraLink offrent un support sur microbilles d’acrylamide (UltraLink Biosupport)
- Les résines Plus et High Capacity présentent une charge plus élevée de protéine NeutrAvidin que les formes classiques
Recommandées dans les cas suivants :
Immunoprécipitation ; Purification de protéines qui se lient aux ligands biotinylés ; Capture de protéines de surface cellulaire biotinylées ; Purification de peptides biotinylés
Spécification
8 mg de liaison de BSA biotinylée par ml de résine | |
45 à 165 μm | |
Molécule marquée à la biotine | |
Protéine NeutrAvidin | |
Affinité, résine d’agarose |
Dès réception, stocker à 4°C. Ne pas congeler la résine. Le produit est expédié à température ambiante. | |
NeutrAvidin™, Pierce™ | |
Agarose | |
Flacon |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.