Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Glutathione Coated Plates
Les plaques Thermo Scientific™ Pierce revêtues de glutathion sont des microplaques standards 96 puits revêtues de glutathion (GSH) intact et prébloquées pour être utilisées dans les essais de capture et de détection impliquant des protéines de fusion glutathion S-transférase (GST).
270.00€ - 278.00€
Spécification
Propriété de liaison | Capacité standard, affinité |
---|---|
Contenu et stockage | Conserver à 4°C dans des sachets non ouverts. Après ouverture, conserver les plaques non utilisées à 4°C dans un sachet refermable avec du dessiccant. |
Conditionnement | 5 plaques |
Gamme de produits | Pierce™ |
Type de produit | Microplaque |
Code produit | Marque | Description | Méthode de détection | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Méthode de détection | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10237673
|
Thermo Scientific™
15340 |
Couleur noire, 96 puits | Fluorescence |
278.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10465775
|
Thermo Scientific™
15140 |
Barrette 8 puits transparente | Colorimétrique |
270.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10492895
|
Thermo Scientific™
15240 |
Blanc, 96 puits | chimiluminescence |
272.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les plaques Thermo Scientific Pierce revêtues de glutathion sont des microplaques revêtues de glutathion (GSH) intact et prébloquées pour être utilisées dans les dosages de capture et de détection impliquant des protéines de fusion glutathion S-transférase (GST). Ces plaques revêtues peuvent être utilisées dans l’analyse de lysats cellulaires pour déterminer la présence et la concentration de la protéine de fusion GST produite dans un système d’expression. Les plaques peuvent également être utilisées pour capturer et revêtir les protéines de fusion via leur étiquette GST pour des dosages de liaison ultérieurs impliquant la protéine recombinante. Les plaques étant prébloquées, la purification initiale des lysats cellulaires n’est pas nécessaire.
Les plaques revêtues de glutathion Thermo Scientific Pierce sont des microplaques revêtues de glutathion intact (GSH) et prébloquées pour une utilisation dans les dosages de capture et de détection impliquant des protéines de fusion glutathion S-transférase (GST).Les caractéristiques des plaques revêtues de glutathion incluent :
• Sélectives : elles lient spécifiquement les protéines de fusion contenant de la glutathion S-transférase
• Capacité : elles lient environ 10 ng de protéine GST par puits
• Polyvalentes : le format de plaque prêt pour la liaison est utile pour les études d’interaction des protéines
• Compatibles : les détergents utilisés pour la lyse des cellules n’inhibent pas la liaison aux protéines GST aux plaques pré-enduites (par contraste avec les méthodes de revêtement direct avec les plaques en polystyrène)
• Prêtes à l’emploi : elles sont prébloquées avec le tampon de blocage SuperBlock ou BSA pour réduire la liaison non spécifique
Spécification
Capacité standard, affinité | |
5 plaques | |
Microplaque | |
96 | |
Tampon SuperBlock™ |
Conserver à 4°C dans des sachets non ouverts. Après ouverture, conserver les plaques non utilisées à 4°C dans un sachet refermable avec du dessiccant. | |
Pierce™ | |
En PS | |
Glutathion |