Learn More
Thermo Scientific™ Glutathione
Purifiez les protéines de fusion recombinantes marquées à la TPS à partir de lysats cellulaires à l’aide de résines de purification par affinité de billes d’agarose couplées au glutathion (GSH), de colonnes de centrifugation et de plaques.
Marque: Thermo Scientific™ 78259
58.93 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le glutathion-agarose Pierce Thermo Scientific™ est une résine à haute capacité et hautes performances idéale pour la purification par affinité des protéines de fusion marquées à la GST provenant de lysats cellulaires.
Le support haute qualité– est constitué de glutathion immobilisé par son groupe sulfhydryle central via un bras d'espacement de 12– atomes lié à des perles réticulées d'agarose à 6 %. La purification de protéines de fusion marquées à la GST– avec du glutathion (GSH) sur des perles d’agarose est très documentée et peut être adaptée à de nombreuses échelles, différents formats de colonne et des applications spécifiques variées. Que ce soit pour purifier de grandes quantités de protéines recombinantes à partir de lysats d’E. Coli surexprimés ou pour analyser des interactions de protéines impliquant des protéines appâts marquées à la GST, la résine de glutathion-agarose Pierce convient parfaitement à la tâche.Pour satisfaire les exigences liées à ses nombreuses utilisation, la résine glutathion-agarose Pierce est proposée dans conditionnements de différentes tailles et dans des formats variés. Ceux-ci incluent trois volumes de pâte de résine, trois tailles de colonnes prêtes pour la centrifugation, des kits de purification GST complets et deux tailles de cartouche de chromatographie prêtes à l’emploi en FPLC–.
Points clés :
Haute capacité – Fixation d'au moins 25 mg de protéine recombinante marquée à la GST
Rendement élevé et grande pureté – Purification régulière d'au moins 10 mg de protéine marquée à la GST– par millilitre de résine d'une pureté supérieure à 90 %
Économique – Prix avantageux pour une résine réutilisable jusqu'à 5 fois sans perte de sa capacité de fixation ni de ses performances de purification
Polyvalence – Conception prévue pour la purification de protéines de fusion marquées à la GST – provenant de lysats bactériens ou pour une utilisation avec des protéines pré-purifiées marquées à la GST– afin d’analyser les interaction de protéines
Compatibilité – Utilisation et efficacité validées avec les réactifs cellulaires lysis Thermo Scientific Pierce à des fins d’extraction et de purification à partir de cultures cellulaires de mammifères ou de bactéries
Flexibilité – Grande variété de formats disponibles : résine en vrac, colonnes à centrifuger, cartouches de chromatographie et kits GST de purification efficaces
Formats disponibles :
Pâtes de résine : flacons de 10 ml, 100 ml, 500 ml
Colonnes à centrifuger : colonnes de 0,2 ml (microcentrifugeuse), 1 ml, 3 ml
Kits de purification : kits complets disponibles pour les trois tailles de colonne
Cartouches de chromatographie : cartouches de 1 et 5 ml, compatibles avec les systèmes de chromatographie liquide automatisés et de pipetage
En vrac et personnalisé : indiquez-nous vos besoins pour la résine de glutathion-agarose en vrac
Comprend :
Les kits contiennent des colonnes à centrifuger de glutathion Pierce, un tampon d’équilibrage / de lavage et du glutathion pour préparer le tampon d’élution
Spécification
Glutathion Pierce | |
Poudre | |
Agarose |
Conservez entre 2°C et 8°C. | |
5 x 184 mg | |
6 ml de préparation de solution de glutathion |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.