Learn More
Thermo Scientific™ DSG Pierce™, format No-Weigh™
Réticulez les amines aux amines à l’aide de glutarate de disuccinimidyle avec des groupes ester NHS aux extrémités d’un bras espaceur 7.7A ; perméables à la membrane pour la réticulation des protéines intracellulaires.
148.00€ - 158.00€
Spécification
Réactivité chimique | Amine-Amine |
---|---|
Cleavable | Non |
Description | DSG |
Poids moléculaire | 326,26 |
Pégylé | Non |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15859614
|
Thermo Scientific™
A35392 |
10 x 1 mg |
158.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11836794
|
Thermo Scientific™
20593 |
50 mg |
148.00€
50mg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le DSG Thermo Scientific™ Pierce est le glutarate de disuccinimidyl, un réticule homobifonctionnel simple basé sur le groupe ester N-hydroxysuccinimide (NHS) réactif à l’amine.
Points clés :
- Peut augmenter l’efficacité de la réticulation par rapport au DSS dans certaines applications
- Groupes réactifs : Ester NHS (homobifonctionnel)
- Réactif vers : groupes amino
Spécification
Amine-Amine | |
DSG | |
Non | |
Oui | |
Homobifonctionnels | |
Court (< 10 Å) | |
DMF, DMSO | |
Non |
Non | |
326,26 | |
7,7 Å | |
Marquage chimique | |
Ester NHS | |
Poudre | |
Étalon, à usage unique | |
Réticulateur |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.