Learn More
Thermo Scientific™ Kit de quantification d’endotoxines chromogènes Pierce™
Test hautement sensible du point final qui permet de mesurer et de détecter avec précision les endotoxines (lipopolysaccharide) dans un échantillon de protéines, peptides, acides nucléiques ou anticorps à l’aide du dosage de lysat d’amœbocyte.
Marque: Thermo Scientific™ A39552S
207.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Test de détection hautement sensible des endotoxines doté d’une plage étendue — Détecte aussi peu que 0,01 UE/ml et autant que 1 UE/ml
- Dosage spécifique — Aucune interférence des ß-glucanes, adapté à une large gamme d’échantillons, notamment les protéines, les vaccins, les plasmides, l’ADN et l’ARN.
- Rapide — Essais réalisés en seulement 20 minutes
- Essai chromogène du point final — Mesure avec un spectrophotomètre standard ou un lecteur de plaques à 405-410 nm.
Spécification
• Lysat d’amœbocyte lyophilisé • Étalon de l’endotoxine E. coli • Substrat chromogène • Eau sans endotoxines Conserver entre 2 et 8°C à réception. |
|
0,01 UE/ml | |
Colorimétrique | |
Pierce™ | |
Kit d’analyse quantitative d’endotoxine | |
Kit |
0,01 à 0,1 UE/ml, 0,1 à 1,0 UE/ml | |
Chromogène en fin de mesure | |
Glace humide | |
30 réactions | |
30 dosages sur microplaques à puits contenant 0,01 à 1 unité d’endotoxines/ml |