Learn More
Thermo Scientific™ Microbilles magnétiquesde protéine A/G de qualité ChIP Pierce™
Isolez efficacement l’ADN lié à la chromatine par immunoprécipitation (IP de la chromatine) pour une quantification ultérieure par PCR à l’aide du kit de ChIP magnétique Pierce Thermo Scientific™.
Marque: Thermo Scientific™ 26162
569.36 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Isolez efficacement l'ADN lié à la chromatine par immunoprécipitation (IP de la chromatine) pour une quantification ultérieure par PCR à l'aide du kit de ChIP magnétique Pierce Thermo Scientific™.
Informations complémentaires et commande en ligne
Le kit de ChIP magnétique Pierce contient suffisamment de réactifs pour réaliser 30 immunoprécipitations de chromatine (ChIP) avec les contrôles adéquats à l’aide d’un protocole optimisé. Le kit comprend des réactifs pour réaliser la lyse des cellules, la capture des complexes protéine-ADN, la déréticulation et l’isolement de l’ADN. Les microbilles magnétiques-protéine A / G bloquées de Pierce sont caractérisées par une forte capacité de liaison et un faible bruit de fond non spécifique. De plus, elles fonctionnent avec des anticorps issus d’un grand nombre d’espèces. Ces microbilles peuvent être utilisées manuellement avec un support magnétique ou bien avec une plateforme automatique telle qu’un appareil Thermo Scientific KingFisher. Des anticorps validés pour la ChIP et de qualité garantie utilisables avec le kit de ChIP magnétique Pierce sont également disponibles.Points clés :
Rapide : obtention d’ADN purifié prêt pour la PCR quantitative en environ 8 heures
Efficace et reproductible : digestion à la nucléase micrococcale et lyse nucléaire hautement optimisées
Sensible : obtention de résultats avec seulement 10 000 cellules (1 x 104)
Faible bruit de fond : microbilles magnétiques de protéine A/G bloquées dans un réactif exempt de toute trace d’ADN pour réduire le bruit de fond au minimum
Complet : réactifs de contrôle positif optimisés inclus : anticorps anti-ARN polymérase II et amorces pour PCR pour le promoteur GADPH
Comprend :
Le kit contient les réactifs nécessaires pour la préparation de la chromatine, l’immunoprécipitation, la purification de l’ADN et des contrôles positifs (anticorps et amorces).
Matériel nécessaire :
Agent de réticulation in vivo (comme le formaldéhyde), sonicateur à micro pointe (comme le sonicateur Misonix™ 3000), anticorps de spécificité souhaitée compatible avec la ChIP, amorces pour PCR pour la séquence d’ADN étudiée, Master Mix pour PCR (contenant un colorant tel le SYBR™ Green, en cas de qPCR) et un instrument de qPCR
Recommandées dans les cas suivants :
- Déterminer les sites d’interactions protéine-ADN spécifiques sur l’ADN génomique par PCR ou ChIP-Seq
- Surveiller les effets des modifications des histones ou des agents chimiques sur la liaison à l’ADN
Spécification
Microbilles magnétiques-protéine A / G pour ChIP Pierce | |
Pierce™ | |
Anticorps | |
Protéine A / G |
À conserver dans un récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé. | |
5 mL | |
Microbille magnétique | |
Environ 250 dosages |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.