Learn More
Thermo Scientific™ Avidine Pierce™
Effectuez des tests de transfert Western, ELISA ou d’autres méthodes de détection basées sur la biotine à l’aide de ces molécules d’avidine purifiées et marquées HRP, AP ou FITC.
138.00€ - 232.00€
Spécification
Conjugué | Non conjugué(e) |
---|---|
Contenu et stockage | Stockage à -20°C. Expédié à température ambiante. |
Forme | Pleine |
Gamme de produits | Pierce™ |
Type de produit | Avidine (non conjuguée) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11836814
|
Thermo Scientific™
21121 |
10 mg |
138.00€
10mg |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11886814
|
Thermo Scientific™
21128 |
20 mg |
232.00€
20mg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
L’avidine et les conjugués Thermo Scientific™ Pierce incluent la protéine d’avidine purifiée à partir de blancs d’œufs de poule, ainsi que l’avidine-HRP, l’avidine-AP et d’autres formes conjuguées à utiliser dans des méthodes de détection basées sur la biotine.
L’avidine provenant de blancs d’œufs de poule est une glycoprotéine qui permet de lier efficacement la biotine, un marqueur fréquemment utilisé pour marquer des anticorps et d’autres échantillons pour les méthodes d’immunodétection. L’avidine pure est un élément essentiel pour certaines méthodes d’immunohistochimie (IHC). Les conjugués de phosphatase alcaline (AP) et de péroxydase de raifort (HRP) de l’avidine sont utiles pour le transfert Western ou la détection ELISA avec des substrats enzymatiques appropriés.Points clés :
Avidine native – Glycoprotéine provenant de blancs d’œufs de poule, 67 kDa, pI égale 10
Soluble – La glycosylation et le point isoélectrique rendent l’avidine plus soluble que la streptavidine
Abordable – Considérablement moins cher que la streptavidine recombinante
Coloration ABC – Avidine généralement préférable à la streptavidine pour les méthodes de coloration du complexe avidine-biotine (ABC) en immunohistochimie (IHC)
Protéine pure et conjugués – Sélection de l’avidine pure non conjuguée à utiliser dans la coloration ABC ou les formes de péroxydase ou de phosphatase alcaline pour des dosages sur plaque et membrane
Spécification
Non conjugué(e) | |
Pleine | |
Avidine (non conjuguée) | |
Unlabeled |
Stockage à -20°C. Expédié à température ambiante. | |
Pierce™ | |
Biotine |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.