Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-DYKDDDDK Affinity Resin
La résine d’affinité Pierce Anti-DYKDDDDK fournit une méthode rapide et pratique pour la purification et l’immunoprécipitation des protéines marquées au DYKDDDDK
Marque: Thermo Scientific™ A36804
5853.62 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
- La résine d’affinité Thermo Scientific Pierce Anti-DYKDDDDK fournit une méthode rapide et pratique pour la purification et l’immunoprécipitation (IP) des protéines marquées au DYKDDDDK exprimées dans des systèmes d’expression protéique in vitro, de bactéries, de levures et de cellules de mammifères. La séquence d’acides aminés DYKDDDDK, communément appelée “Flag”, est reconnue par un anticorps monoclonal de rat de haute affinité (clone L5) qui est fixé de manière covalente à la résine UltraLink Biosupport.
- Pour la purification des protéines ou l’IP, la résine est ajoutée à un échantillon contenant des protéines marquées au DYKDDDDK avec le marquage sur les extrémités N ou C. Après la capture des protéines marquées au DYKDDDDK, les protéines non spécifiquement liées peuvent être lavées avant de dissocier les protéines cibles liées avec un tampon d’élution. La résine d’affinité Pierce Anti-DYKDDDDK est recommandée pour une utilisation dans les colonnes de purification par centrifugation ou les cartouches pour les instruments FPLC.
- UltraLink Biosupport est une résine rigide, hydrophile, hautement réticulée, copolymérique et poreuse avec une grande capacité de couplage. La porosité, la rigidité et la durabilité de la résine la rendent également adaptée aux techniques à haut débit et à pression moyenne impliquant de grands volumes d’échantillons.
- spécifique—les microbilles de base unique et les anticorps hautement spécifiques minimisent la liaison hors cible (liaison non spécifique faible)
- haute pureté —le protocole optimisé lier-laver-éluer permet une haute pureté
- rendements élevés —La méthode spéciale de conjugaison des anticorps permet des rendements élevés
- rapide—le protocole de purification entier prend généralement moins de 40 minutes
- économique—le protocole de purification permet de multiples réutilisations
- polyvalente—peut être utilisée dans les méthodes de purification et d’enrichissement par centrifugation, gravité ou FPLC
- évolutive—disponible en boîtes de 1, 5 et 50 ml de résine réglée pour permettre des immunoprécipitations à plus petite échelle ou des purifications à plus grande échelle
Spécification
Pierce™ | |
100 mL | |
Liquide | |
Glace humide | |
Affinity Resin |
Résine d’affinité | |
50 ml de résine stabilisée. 100 ml fournis sous forme de suspension à 50 % dans le PBS contenant 0,02 % d’azoture de sodium. Conserver entre 2 et 8°C. | |
Anticorps monoclonaux anti-DYKDDDDK | |
Liquide |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.