Learn More
Buerkle™ Pipette Pi-Pump™
Éprouvée des milliers de fois, la pipette Buerkle™ Pi-Pump™ s’adapte naturellement à la main.
Marque: Buerkle™ 7551-0025
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La volant à main garantit une aspiration précise
- Le contenu peut être purgé en appuyant sur le piston
- Distribution à l’aide du commutateur latéral
- Vert
- Simplicité d’utilisation
Spécification
Rouge | |
Pipette | |
Pipetage jusqu’à 25 ml |