Learn More
Cytiva Marqueurs de pl
Exécutez ces marqueurs en parallèle avec les échantillons expérimentaux sur des gels de mise au point isoélectrique. Les marqueurs de pI Cytiva sont des mélanges lyophilisés de protéines stables, sans sel et hautement purifiées.
Marque: Cytiva 17-0471-01
372.55 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21982" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les marqueurs peuvent être exécutés en parallèle avec les échantillons expérimentaux sur des gels de mise au point isoélectrique et ne sont pas précolorés.
- Le pI précisément défini des marqueurs permet un étalonnage permanent et précis des composants des échantillons
- Les gradients de pH et de pI peuvent être mesurés à une unité de pH comprise entre 0,01 et 0,05
- Le progrès de l’expérience de mise au point peut être surveillé visuellement, grâce à la mise au point du rouge de méthyle ou du cytochrome c
Ne pas utiliser dans les systèmes de dénaturation (urée).
Spécification
blanc | |
Kit de marqueurs de pI | |
À utiliser pour la mise au point isoélectrique (IEF) | |
Kit 1 : 10 flacons | |
4deg;C |
3 à 10 | |
Lyophilisé | |
Amylglucosidase : 3,50 pI (natif), Rouge de méthyle (colorant) : 3,75 (pI natif), Inhibiteur de trypsine : 4,55 (pI natif), b-Lactoglobuline A : 5,20 (pI natif), Anhydrase carbonique B (bovine) : 5,85 (pI natif), Anhydrase carbonique B (humaine) : 6,55 (pI natif) | |
3,5 à 9,3 pl à 24deg;C |