Learn More
Uvex™ Gants de protection Phynomic FOAM avec revêtement en mousse aqua-polymère
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
10
12
Description
- Gants de sécurité haute dextérité conçus pour un travail mécanique de précision
- Le revêtement en mousse aqua-polymère résistant à l’humidité offre une résistance mécanique à l’abrasion
- Le revêtement sur la paume hautement respirant améliore les capacités de préhension dans les zones sèches et légèrement humides
- Sensibilité tactile lors de l’assemblage de petites pièces
- Idéals pour le travail d’assemblage de précision, l’inspection, le tri, la transformation des aliments et l’emballage
Spécification
Spécification
Structure | Maille sans coutures |
Coating Material | Mousse aqua-polymère |
Couleur | Blanc, Gris |
Finition externe | Smooth |
Hand | Ambidextrous |
Latex Free | Oui |
Matériau | Spandex, PA |
Type de produit | Mechanical Protection Gloves |
Dimensions | 10 |
Modèle | Full-hand Mitt |