Learn More
Uvex™ Gants de protection Phynomic FOAM avec revêtement en mousse aqua-polymère
Code produit. 15325612 Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
Les gants Uvex™ série Phynomic sont parfaits pour tous les types de travaux où un haut niveau de sensibilité est requis.Ces gants de sécurité agissent comme une seconde peau et sont particulièrement légers et flexibles, sans que les mains soient immédiatement moites.Le revêtement en mousse aqua-polymère améliore les capacités de préhension dans les environnements secs.
  • Gants de sécurité haute dextérité conçus pour un travail mécanique de précision
  • Le revêtement en mousse aqua-polymère résistant à l’humidité offre une résistance mécanique à l’abrasion
  • Le revêtement sur la paume hautement respirant améliore les capacités de préhension dans les zones sèches et légèrement humides
  • Sensibilité tactile lors de l’assemblage de petites pièces
  • Idéals pour le travail d’assemblage de précision, l’inspection, le tri, la transformation des aliments et l’emballage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Structure Maille sans coutures
Coating Material Mousse aqua-polymère
Couleur Blanc, Gris
Matériau Spandex, PA
Dimensions 8
Norme EN388 3121X
Type de manchette de gant Tricoté
Séries Phynomic FOAM