Learn More
Uvex™ Phynomic All-Round Safety Gloves
Click to view available options
Dimensions:
5
6
7
8
9
10
11
12
Description
- La construction légère agit comme une deuxième peau, pour maintenir un niveau élevé de sensation
- La doublure en mousse aqua-polymère est étanche à l’humidité et flexible
- Les matériaux respirants empêchent une transpiration excessive
- L’extérieur résistant aux saletés est idéal pour les tâches mécaniques
- Meilleure préhension dans les environnements secs et légèrement humides
- La technologie 3D Ergo garantit un ajustement sûr
- Exempts de substances nocives, conformément à la norme OEKO-TEX™ 100
- Tolérance cutanée confirmée par le proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Norme OEKO-TEX™ 100 |
Applications | Industrie |
Coating Material | Mousse aqua-polymère |
Couleur | Gris, Noir |
Matériau | PA, Élasthanne |
Dimensions | 12 |
Norme EN388 | 3131X |
À utiliser avec (application) | Assemblage, maintenance, expédition/logistique, travaux de précision et réparations |
Sexe | Unisexe |
Type de manchette de gant | Maille |