Learn More
Anhydride phtalique dans la pyridine, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Click to view available options
2,5 L
Spécification
Spécification
Couleur | Max. 100 (APHA) |
Point d’éclair | 17°C |
Conditionnement | Conteneur en verre |
Formule moléculaire | C8H4O3 |
Numéro MDL | MFCD00005918 |
Quantité | 2.5 L |
Poids moléculaire (g/mol) | 148.12 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 160 g/L |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.