Learn More
Anhydride phtalique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10205140
Click to view available options
Quantité:
250g
1kg
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-99-3
Formule moléculaire C8H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 166.132
Numéro MDL MFCD00002467
Clé InChI XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,2-dicarboxylic acid, o-phthalic acid, o-dicarboxybenzene, o-benzenedicarboxylic acid, pathalic acid, acide phtalique, kyselina ftalova, ortho-phthalic acid, phthalicacid
CID PubChem 1017
ChEBI CHEBI:29069
Nom IUPAC acide phtalique
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalic acid
Point de fusion 200,0°C à 205,0°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99%
Beilstein 09, 791
Merck Index 15, 7483
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :7 g/l (25°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, peu soluble dans l’éther, pratiquement insoluble dans le chloroforme
Poids de la formule 166.13
Pourcentage de pureté 99%
Densité 168 g/ml
Quantité 1kg
Point d’éclair 168°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline fine