Learn More
Acide phtalique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
35.98€ - 308.54€
Identifiants chimiques
CAS 88-99-3
Formule moléculaire C8H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 166.132
Numéro MDL MFCD00002467
Clé InChI XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,2-dicarboxylic acid, o-phthalic acid, o-dicarboxybenzene, o-benzenedicarboxylic acid, pathalic acid, acide phtalique, kyselina ftalova, ortho-phthalic acid, phthalicacid
CID PubChem 1017
ChEBI CHEBI:29069
Nom IUPAC acide phtalique
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11487107
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14450.30
250g
35.98€
250g
11477107
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14450.0B
1000g
93.87€
1000g
11497107
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14450.0I
5000g
308.54€
5000g
Description
Description
Phthalic acid is used as an active ingredient in polyesters and alkyd resins. It is also used as plasticizers for polyvinyl chloride and other polymers. It is also useful in the production of anthraquinone, phenolphthalein and phthalocyanine pigments. It serves as an organic reagent in the production of phthalates. It is used to prepare 1,3-cyclohexadiene by reduction using sodium amalgam.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide phtalique est utilisé comme ingrédient actif dans les polyesters et les résines alkydes. On l’utilise comme plastifiant pour le polychlorure de vinyle et autres polymères. Il est également utile dans la production d’anthraquinone, de phénolphtaléine et de pigments de phtalocyanine. Il sert de réactif organique dans la production de phtalates. Il est utilisé pour préparer le 1,3-cyclohexadiène via une réduction par amalgame de sodium.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool et l’étherSoluble dans l’alcool. Légèrement soluble dans l’eau, le méthanol et l’éther. Insoluble dans le chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
88-99-3
166.132
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
1017
acide phtalique
C8H6O4
MFCD00002467
1,2-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,2-dicarboxylic acid, o-phthalic acid, o-dicarboxybenzene, o-benzenedicarboxylic acid, pathalic acid, acide phtalique, kyselina ftalova, ortho-phthalic acid, phthalicacid
CHEBI:29069
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Phthalic acid
205°C (décomposition)
MFCD00002467
14,7371
Soluble in water,alcohol and etherSoluble in alcohol; Slightly soluble in water,methanol and ether; Insoluble in chloroform.
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O
166.132
CHEBI:29069
99%
168°C (334°F)
88-99-3
C8H6O4
608199
1,2-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,2-dicarboxylic acid, o-phthalic acid, o-dicarboxybenzene, o-benzenedicarboxylic acid, pathalic acid, acide phtalique, kyselina ftalova, ortho-phthalic acid, phthalicacid
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
acide phtalique
1017
166.13
1,593
Inodore
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H318-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 201-873-2
missing translation for 'rtecsNumber' : TH9625000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante