Learn More
Phtaldialdéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11480883
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Le phtaldialdéhyde est utilisé comme réactif fluorescent pour vérifier le dosage des amines présentes dans les protéines, les peptides par électrophorèse capillaire et chromatographie. Il est également utilisé pour le dosage du cholestérol dans la gamme picomole ainsi que pour la détermination fluorométrique de lʼhistamine, de lʼhistidine et dʼautres acides aminés. Le poly(phtalaldéhyde) est obtenu par la réaction de polymérisation qui est utilisée pour fabriquer une photorésine. Le dosage de lʼazote par o-phtaldialdéhyde (NOPA) est une méthode utilisée dans le processus de vinification pour mesurer lʼachèvement de la fermentation.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phtaldialdéhyde est utilisé comme réactif fluorescent pour vérifier le dosage des amines présentes dans les protéines, les peptides par électrophorèse capillaire et chromatographie. Il est également utilisé pour le dosage du cholestérol dans la gamme picomole ainsi que pour la détermination fluorométrique de lʼhistamine, de lʼhistidine et dʼautres acides aminés. Le poly(phtalaldéhyde) est obtenu par la réaction de polymérisation qui est utilisée pour fabriquer une photorésine. Le dosage de lʼazote par o-phtaldialdéhyde (NOPA) est une méthode utilisée dans le processus de vinification pour mesurer lʼachèvement de la fermentation.
Solubilité
Soluble dans lʼacide acétique et le méthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, à la lumière et à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants, les amines et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 643-79-8
Formule moléculaire C8H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 134.13
Numéro MDL MFCD00003335
Clé InChI ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde
CID PubChem 4807
ChEBI CHEBI:70851
Nom IUPAC Phtalaldéhyde
SMILES O=CC1=CC=CC=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthaldialdehyde
Point de fusion 53°C to 57°C
Point d’éclair 132°C (269°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Notes de pourcentage du dosage 98%
Quantité 250 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 878317
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in acetic acid and methanol. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 134.14
Pourcentage de pureté 98%