Learn More
Invitrogen™ pHrodo™ Red Phagocytosis Particle Labeling Kit for Flow Cytometry
Kit de marquage de particules de phagocytose pHrodo™ Red pour la cytométrie en flux
Marque: Invitrogen™ A10026
706.70 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
- Détectez spécifiquement la phagocytose et l’endocytose à l’aide d’un colorant fluorogénique sensible au pH - séparez les particules endocytosées des particules adhérentes et extracellulaires
- Réduction de la variabilité du signal et amélioration de la synchronisation dans les expériences sensibles - pas besoin d’étapes de lavage ni de colorant de désactivateur
- Fluorescence rouge vif : multiplexage pratique à l’aide de colorants verts tels que la GFP, le Fluo-4 ou la calcéine
Le nouveau colorant pHrodo™ Red exclusif à base de rhodamine et sensible au pH Molecular Probes™ n’est pas fluorescent lorsque le pH est neutre, mais il devient rouge vif lors de l’acidification. Étant donné qu’il est à la fois fluorogène et sensible au pH, le colorant pHrodo™ Red peut être utilisé comme capteur spécifique d’événements phagocytiques ; l’acidification du phagosome après la phagocytose est marquée par une fluorescence rouge. C’est donc un outil idéal pour étudier la phagocytose et sa régulation par les médicaments et/ou les facteurs environnementaux.
Rapide et reproductible
Les étapes de lavage et les colorants de désactivateur ne sont pas nécessaires, car le colorant pHrodo™ Red n’est pas fluorescent à l’extérieur de la cellule, ce qui rend le protocole de coloration simple et rapide. L’élimination des colorants de désactivateur et des étapes de lavage améliore également la reproductibilité des tests, en particulier dans les tests sur lecteur de plaques.
Applications polyvalentes
Utilisez des pHrodo™ Red BioParticles™ prêtes à l’emploi conjuguées pour l’analyse pratique de la phagocytose des bactéries à gram positif ou à gram négatif ou de la forme réactive à l’amine pHrodo™ Red SE pour le marquage des micro-organismes ou des protéines de votre choix.
Compatibles avec plusieurs plateformes
Les conjugués de colorants pHrodo™ Red peuvent être utilisés dans les lecteurs de plaques, l’imagerie par microscopie à fluorescence et les applications de cytométrie en flux. Le kit d’étiquetage de particules de phagocytose pHrodo™ Red et le kit de phagocytose E. coli BioParticles™ pHrodo™ Red pour la cytométrie en flux ont été conçus pour des mesures rapides et pratiques de l’activité phagocytaire dans des échantillons de sang total par cytométrie en flux. Les kits comprennent tous les réactifs nécessaires à l’évaluation de l’ingestion de particules et de la lyse des érythrocytes. Le kit d’étiquetage contient également les réactifs requis pour l’étiquetage des micro-organismes avec le colorant pHrodo™ Red. Des réactifs suffisants sont fournis dans les deux kits pour environ 100 tests.
Les maxima d’absorption et d’émission de fluorescence optimaux du conjugué BioParticles™ pHrodo™ Red sont respectivement d’environ 560 nm et 585 nm. Cependant, le fluorophore est facilement excité par le laser à ions argon 488 nm installé sur la plupart des cytomètres en flux.
Spécification
Contient un tampon de lyse (10 ml), un tampon B (200 ml), un tampon de lavage (200 ml), un flacon d’ester de succinimidyle pHrodo™ rouge (1 mg, produit lyophilisé), 1 flacon de DMSO (0,5 ml), 1 flacon de bicarbonate de sodium (50 ml, 0,1 M, pH 9,3). Conserver au réfrigérateur | |
Cytomètre en flux | |
pHrodo™ Rouge | |
Flacon(s) | |
1 kit |
Fluorescent | |
Kit d’étiquetage de particules de phagocytose rouges | |
560 / 585 | |
pHrodo™ | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.