Learn More
Molecular Probes™ pHrodo™ Green E. coli BioParticles™ Phagocytosis Kit for Flow Cytometry
Kit de phagocytose E. coli vert pHrodo™ BioParticles™ pour cytométrie en flux
Marque: Molecular Probes™ P35381
910.71 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Le kit de phagocytose E. coli BioParticles™ pHrodo™ Vert pour cytométrie permet la détection de l’activité phagocytaire dans des échantillons de sang total et des lignées cellulaires vivantes par cytométrie en flux. Les kits comprennent tous les réactifs nécessaires à l’évaluation de l’ingestion de particules et de la lyse des globules rouges. Des réactifs suffisants sont fournis dans le kit pour effectuer environ 100 dosages à l’aide de 100μl de sang total par dosage.Consultez un guide de sélection pour tous les indicateurs pHrodo utilisés dans l’imagerie, la cytométrie en flux et les dosages sur microplaques.
Le dosage d’E. coli BioParticles™ pHrodo™ Vert permet une détection sensible sans avoir besoin de réactifs d’extinction et d’étapes de lavage supplémentaires, ce qui permet d’économiser du temps et de minimiser l’incertitude quant à la dérive des signaux de particules des particules internalisées.
Le kit de phagocytose E. coli BioParticles™ pHrodo™ Vert est :
Fonctionnement
Les conjugués E. coli BioParticles™ pHrodo™ Vert sont des E. coli inactivés et non opsonisés qui fonctionnent comme des particules fluorogéniques hautement sensibles pour la détection de l’ingestion de phagocyte. Le système unique basé sur le colorant pHrodo™ mesure l’activité phagocytaire basée sur l’acidification des particules lors de leur ingestion et élimine donc les étapes de lavage et d’extinction qui sont nécessaires avec des indicateurs non fluorogéniques d’absorption bactérienne.
Le colorant vert pHrodo™
Le nouveau colorant vert pHrodo™, exclusif et sensible au pH Molecular Probes™, est non fluorescent à pH neutre, mais devient vert brillant lors de l’acidification. Étant donné qu’il est à la fois fluorogène et sensible au pH, le colorant pHrodo™ Vert peut être utilisé comme capteur spécifique d’événements phagocytiques ; l’acidification du phagosome après la phagocytose est marquée par une fluorescence verte. Il s’agit donc d’un outil idéal pour étudier la phagocytose et sa régulation par des médicaments et / ou des facteurs environnementaux. Le fluorophore est facilement excité par l’émission du laser d’ions argon de 488 nm et l’émission de fluorescence peut être collectée à l’aide d’un filtre BP standard de 530/30 nm sur la plupart des cytomètres en flux et est donc facilement multiplexable avec les réactifs utilisés sur d’autres lasers.
Rapide et reproductible
Les étapes de lavage et les colorants extincteurs ne sont pas nécessaires, car le colorant pHrodo™ Vert n’est pas fluorescent à l’extérieur de la cellule, ce qui rend le protocole de coloration simple et rapide. L’élimination des colorants de désactivateur et des étapes de lavage améliore également la reproductibilité des tests, en particulier dans les tests sur lecteur de plaques.
Utilisation avec les bactéries
L’analyse de la phagocytose par les bactéries à gram-positif ou à gram-négatif est facilement réalisée à l’aide des conjugués pHrodo™ Vert BioParticles™ prêts à l’emploi. Utilisez des BioParticles™ pHrodo™ Vert prêtes à l’emploi pour l’analyse pratique de la phagocytose des bactéries à gram-positif ou à gram-négatif, ou de l’ester réactif à l’amine pHrodo™ Vert STP pour le marquage des micro-organismes ou des protéines de votre choix.
Indicateurs pHrodo™ pour la phagocytose
Le kit de phagocytose E. coli BioParticles™ pHrodo™ Vert fait partie d’une offre de réactifs plus vaste pour la mesure de la phagocytose. Les scientifiques peuvent utiliser une variété de réactifs pHrodo™ dans les lecteurs de plaques, l’imagerie par microscopie par fluorescence et la cytométrie en flux.
Informations complémentaires sur les produits pHrodo™ Vert, les produits pHrodo™ Red et d’autres indicateurs pHrodo™ pour la phagocytose.
Spécification
Contient un tampon de lyse (10 ml), un tampon B (200 ml), un tampon de lavage (200 ml) et un kit E. coli vert pHrodo™ BioParticles™ (5 flacons, produit lyophilisé). Conserver au réfrigérateur (2–8°C) et à l’abri de la lumière. Ne pas congeler. | |
Cytomètre en flux | |
pHrodo™ vert | |
Tube(s), lame(s) | |
1 kit | |
E. coli |
Fluorescent | |
Kit de phagocytose | |
509 / 533 | |
pHrodo™ | |
Glace humide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.