Learn More
Brady™ Rubans de flèches en polyester photoluminescent à faible teneur en lumière de l’obscurité
BradyGlo™ B-324 arrow tapes exceed ASTM E 2072-00 standard specifications as well as the standards for 10+ hour glow requirements.
142.00€ - 174.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM E–2072-00/ASTM E–2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, Résolution OMI A.752(18), ISO/CD15370, Comité de sécurité maritime MSC.27(61), DIN67510 (pièces 1-4) et pièce standard 002 PSPA 2 |
---|---|
Type d’adhésif | Acrylique, Sensible à la pression |
Couleur | Phosphorescent |
Matériau | Polyester |
Type de produit | Ruban à flèches phosphorescent |
Code produit | Marque | Description | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11771665
|
Brady™
090973 |
Style en flèche | 50 mm |
142.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11751665
|
Brady™
090971 |
Style V | 50 mm |
142.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11781665
|
Brady™
090974 |
Style en flèche | 75 mm |
174.00€
1 rouleau |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11761665
|
Brady™
090972 |
Style V | 75 mm |
174.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- BradyGlo™ B-324 arrow tapes exceed ASTM E 2072-00 standard specifications as well as the following standards for 10+ hour glow requirements: ASTM/E162/E648/E662, SMP800C, IMO Resolution A. 752(18), ISO/CD 15370, PSPA Standard 002 Part 2 1993 Class A Rev. 2: 09/99, DIN 67 510, Parts 1-4, NFPA 101 Life Safety Code 2000 7.10.7.2, OSHA 1910.37 and Lloyd's register Cert. 01/6007
Spécification
ASTM E–2072-00/ASTM E–2073-00, ASTM E-162, ASTM E-648, ASTM E-662, Résolution OMI A.752(18), ISO/CD15370, Comité de sécurité maritime MSC.27(61), DIN67510 (pièces 1-4) et pièce standard 002 PSPA 2 | |
Phosphorescent | |
Ruban à flèches phosphorescent | |
60° 121 unités Gardner | |
1 Roll | |
-40°F to +176°F | |
0.0079 in. | |
5 yd. |
Acrylique, Sensible à la pression | |
Polyester | |
Pour les panneaux de sortie et directionnels, l’identification des alarmes incendie et des extincteurs, les marquages de voies d’évacuation à faible emplacement et les systèmes directionnels pour les issues de secours. Utilisations recommandées des marquages de sécurité photoluminescents | |
-40°C | |
1 rouleau | |
–40°C à +80°C | |
0,049 mm | |
4,5 m |