Learn More
WTW™ Photomètres à filtre PhotoLab™ S12
Idéal pour les opérations complètes de mesure de routine dans les eaux usées et l’eau potable, l’industrie alimentaire ainsi que dans les laboratoires de service et d’enseignement. Le photomètre à filtre PhotoLab™ S12 avec 12 longueurs d’onde associe précision de laboratoire au confort et aux vitesses les plus élevées pour l’analyse approfondie de l’eau
Marque: WTW™ 250024D
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le photomètre à filtre PhotoLab™ S12 avec 12 longueurs d’onde associe la précision du laboratoire au plus grand confort et aux vitesses les plus élevées pour l’analyse approfondie de l’eau
- PhotoLab™ S12 avec faisceau optique de référence possède 12 longueurs d’onde pour des tests rapides dans des cuves rondes et rectangulaires de 16 mm.
- Détection des codes-barres pour cuves rondes et rectangulaires
- Multi-niveaux AQA/CQI
- Méthodes définies par l’utilisateur, faciles à utiliser et sans entretien
- Confort maximum à un coût minimal ! Branchez la cuve, lisez la mesure et voilà c’est fait
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
LCD | |
10,62in | |
5,51in | |
50 Hz | |
340, 410, 445, 500, 525, 550, 565, 605, 620, 665, 690, 820 nm | |
10,23in |
±2°nm | |
270 mm | |
230 V | |
140 mm | |
260 mm |